Thermo Scientific 实验室烘箱与马弗炉
加热创新设计可确保出色的性能、安全性和效率。
从干燥细微样品或日常实验室器皿到污水处理厂中的灰化废弃物再到生产中进行高温质量检测,Thermo Scientific™ 加热设备提供一致的结果,其产品 25 年来一直值得您的信赖。
从一系列加热设备中进行选择来满足特定应用要求,包括加热和干燥烘箱以及真空干燥箱和马弗炉。 
推荐的实验室烘箱和马弗炉
Heratherm™ General Protocol Ovens - 230VAC 50/60Hz
HERAtherm™ 高端型烘箱
Thermolyne™ 工业台式马弗炉
实验室烘箱和马弗炉专题目录
我们的马弗炉产品线包括:箱式炉、灰化炉、管式炉、坩埚炉和特殊的沥青燃烧炉。这些产品适合多种应用,包括重量分析、烧结、定量分析和热处理。 
我们的实验室加热和干燥烘箱能够提供多种型号的一致结果,满足您的应用需求。
我们的真空干燥箱产品组合包含多个产品线以应对不同应用需求,从快速真空干燥到复杂的温和干燥以及真空或惰性气体保护下的特定加热。 
Thermo Scientific Smart-Vue™ 无线监控器解决方案可以帮您在实验室中使用加热设备时减少担忧。
我们提供一系列附件来提高和优化您的实验室烘箱和熔炉的性能,包括烘箱落地支架和堆叠套件以及马弗炉排气连接和架子与搁板。
高效、安全且简单易用
Heratherm 加热和干燥烘箱可在所有应用之间实现一致的结果。
了解更多有关 Thermo Scientific Heratherm 烘箱的信息
Resources
Support
Unity Lab Services: Access to our expert service team, information on support plans, parts and consumables resources, and other instrument services.