值得您信赖的高品质容器
按照常规质量控制程序,Thermo Scientific™ Nalgene™瓶子的瓶身和瓶盖作为一个整体进行生产和测试,而不是将其视为两个单独的零部件,由此实现了最可靠的防漏效果,出色的塑料瓶容器结构相比玻璃容器更不容易碎裂,因此可以最大程度地保障您的工作成果。
获取更多信息 ›
常用的通用型瓶子产品
常用的通用瓶目录
我们的化学耐受性、防漏窄口圆形瓶有琥珀色、半透明和透明可选,材质为HDPE、PPCO或LDPE 塑料,可以让您根据自己的应用需求寻找最合适的解决方案。
琥珀色半透明螺纹盖矩形广口瓶采用易于加注样品的直边,比传统的圆瓶占用空间少,非常适合运输或存放液体和干燥材料。
我们的窄口方形瓶具有出色的抗裂性和化学耐受性,是各种实验室用途(包括培养基的短期保存)的经济之选,其材质包括HDPE、PPCO和PC,持久耐用。
我们的方形瓶可耐受大部分酸、醇和碱,易于填充和清洁,适用于广泛类型的实验室应用。
Thermo Scientific™ Nalgene™ 广口圆瓶让干燥化学品、试剂和水样的储存变得十分简单。我们的轻型实验室级瓶子有HDPE、PPCO、LDPE和PMP塑料材质可选,保证让您的样品远离污染。
Break the glass habit
Break the habit of using glass labware and take advantage of the benefits of plastic. Plastic containers are shatterproof, lighter weight than glass, and less likely to break, which requires an expensive replacement. Make your lab a safer place and stretch your budget. Break the glass habit, switch to plastic.