实时荧光定量 PCR 用于核酸靶标的灵敏性、特异性检测和定量分析。 我们已经开发了强大的分析设计算法、最优的扩增混合物、直观的数据分析软件和灵活的仪器来帮助使 qPCR 的作用遍及丰富多样的应用中。 为您以下基于 qPCR 的研究寻找解决方案。
基因表达(mRNA)分析
See All
遗传变异分析
See All
蛋白质分析
利用TaqMan® Protein Assay可从少量培养细胞中快速、轻松地实现蛋白质的鉴定和相对定量。
进一步了解
microRNA和非编码RNA分析
See All
TaqMan®突变检测分析
先进的等位基因特异性的TaqMan® PCR (castPCR™) 是一种从“常见”DNA背景中检测并定量稀有DNA序列的方法。castPCR™提供了较其它实时荧光定量PCR方法更高的灵敏度和更佳的特异性,可用于稀有序列检测。
进一步了解
数字PCR
值得信赖的PCR技术的新应用,可实现无内参对照的绝对靶点定量,适用于诸如稀有靶点检测、低拷贝数鉴别等应用领域。
进一步了解
DNA周年纪念
监管状态: 仅用于研究用途。 这些产品不用于诊断。