Applied Biosystems® Instrumente stehen in einer stolzen Tradition als branchenführende Lösungen in der Biotechnologie. Als Erfinder der fluoreszenzbasierten, automatisierten Sequenzierungstechnologie sowie von Echtzeit-PCR-Verfahren zählen wir inzwischen zu den weltweit’führenden Unternehmen und sind Wegbereiter für Sequenzierungsinstrumente der nächsten Generation sowie eine Vielzahl weiterer Innovationen. Falls nicht anders angegeben, sind alle Instrumente nur zu Forschungszwecken und nicht für den Einsatz in diagnostischen Verfahren bestimmt.
Sequenzierungsinstrumente
  3500 Genetic Analyzer
Instrument
Gen-Analysatoren der Serie 3500
Sie gehören zu den anwenderfreundlichsten Analysatoren auf dem Markt.
  • Sofort einsatzbereit, Pakete mit vorformulierten Verbrauchsmaterialien
  • Audit-fähige Verfolgung von Geräteleistung und Nutzung von Verbrauchsmaterialien
Personal Genome Machine™ (PGM™) Sequenzierer
Ein-Tages-Workflow von der Probe bis zu annotierten Varianten bei Panelsequenzierung von Genen mit Ion AmpliSeq™ Zielgen-Technologie, Ion PGM™ System und dem demnächst verfügbaren automatisieren Ion Chef™ System.**
  • Sehr hohe Genauigkeit bei Multigen-Panels
  • Sehr niedrige Anschaffungs- und Betriebskosten
Ion Proton™ System
Mit dem Ion Proton™ System gehören die hohen Kosten und die Komplexität, die bisher die Genomsequenzierung erschweren, der Vergangenheit an. Es macht diese Sequenzierungen für Ihr Labor realisierbar – budget- und termingerecht.
  • End-to-End-Workflows für schnelle Sequenzierungsergebnisse in hoher Qualität
  • Ideal für Exom- und Transkriptom-Sequenzierung
Real-Time PCR-Instrumente
Instrument/Kapazität
StepOnePlus™
96-Well Platten, 0,1 ml-Röhrchen
StepOne™
48-Well Platten, 0,1 ml-Röhrchen
7500 Fast
96-Well optische Fast-Platten.
ViiA™ 7
96-Well
384-Well
TaqMan® Array-Mikrofluidik-Karten
QuantStudio™ 12K Flex Echtzeit-PCR-System
96-Well
(10 – 100 µl-Reaktionen),
Fast 96-Well
(15 – 30 μl-Reaktionen)
384-Well
(5 – 20 μl-Reaktionen)
TaqMan® Array-Karten
(~1 μl-Reaktionen)
OpenArray® Platten
(33 nl-Reaktionen)
Temperaturgleichförmigkeit ± 0,5 °C innerhalb von 30 s nach Start der Uhr ± 0,5 °C innerhalb von 30 s nach Start der Uhr ±0,5 °C innerhalb von 30 s nach Erreichen des Temperatursollwerts ±0,25 °C (±0,75 °C für OpenArray® Block)
Fast Block Ja
Ja
7500 & 7500 für HID
Nein
Ja
(96-Well und 384-Well)
Ja – 96-Well
Leistungsdaten
Nachgewiesene Empfindlichkeit 10 Kopien 10 Kopien Bis 1 Kopie Bis 1 Kopie
Dynamischer Bereich 9 Log-Stufen im linearen dynamischen Bereich 5 Log-Stufen garantiert, 9 Log-Stufen nachgewiesen Bis zu 9 Log-Stufen im linearen dynamischen Bereich Bis zu 9 Log-Stufen im linearen dynamischen Bereich (bis zu 7 Log-Stufen für OpenArray® Block)
Gerätespezifikationen
Größe
(B x T x H)
B 23,6 cm
T 51,2 cm
H 42,7 cm
B 34 cm
T 45 cm
H 49 cm
B 53,3 cm
T 63,5 cm
H 64,5 cm
B 50,5 cm
T 67,2 cm
H 73,8 cm
Multiplex-Quantifizierung Ja Ja Ja Ja (bei allen Nicht-OpenArray® Blöcken, Duplex bei OpenArray®)