eFluor Spektren organischer Farbstoffe
Robustere Leistungsfähigkeit im Vergleich zu konventionellen Farbstoffen
Invitrogen™ eBioscience™ eFluor™ Organische Farbstoffe wurden speziell für die Markierung und Erkennung von Biomolekülen entwickelt. Jeder eFluor Farbstoff wurde für die herausragende optische Leistungsfähigkeit bei einer Vielzahl von Anwendungen entwickelt.
Entwickelt für herausragende optische Leistungsfähigkeit und Erkennung
eFluor Organische Farbstoffe sind herkömmliche fluoreszente Farbstoffe für den Gebrauch bei vielen Anwendungen, einschließlich mehrfarbiger Durchflusszytometrie und Immunfluoreszenzmikroskopie . Um die Fluorophor-Auswahl zu vereinfachen, sind alle eFluor Organischen Farbstoffe nach ihrer Emissionwellenlänge benannt und mit den meisten konventionellen Farbstoffen vollständig kompatibel.
Streudiagramm mit Doppelparameter
eFluor Organische Farbstoffe
Farbstoff eFluor 450™ eFluor 506™
Fluorophor-Typ Organischer Farbstoff Organischer Farbstoff
Anr. (nm) 401 419
Em (nm) 421 506
Anwendung Durchflusszytometrie Durchflusszytometrie
Lieferbare Konjugate eFluor 450 Primärantikörperkonjugate
eFluor 450 Sekundärantikörperkonjugate
eFluor 506 Primärantikörperkonjugate
Empfohlener Bandbreitenfilter 450/50 510/50
Einsatzgebiete Vergleichbar mit Invitrogen™ Pacific Blue™ Farbstoff Anstatt des AmCyan oder Horizon™ V500 Farbstoffes zu verwenden
Farbstoff
eFluor 520™
eFluor 570™
PE-eFluor 610™
PerCP-eFluor 710™
Fluorophor-Typ
Organischer Farbstoff
Organischer Farbstoff
Organischer Farbstoff (Tandem), Resonanzenergietransfer vom PE-Molekül zum eFluor 610 Farbstoff
Organischer Farbstoff (Tandem), Resonanzenergietransfer vom PerCP-Molekül zum eFluor 710 Farbstoff
Anr. (nm)
475
546
496, 565
488
Em (nm)
535
585
607
710
Anwendung
ICC, IHC
ICC, IHC
FC
FC
Lieferbare Konjugate
eFluor 570 Primärantikörperkonjugate
eFluor 570 Sekundärantikörperkonjugate
PE-eFluor 610  Primärantikörperkonjugate
PE-eFluor 610  Sekundärantikörperkonjugate
PerCP-eFluor 710 Primärantikörperkonjugate
PerCP-eFluor 710 Sekundärantikörperkonjugate
Empfohlener Bandbreitenfilter
535/45
585/40
610/20
695/40
Einsatzgebiete
Alternative zum Invitrogen™ Alexa Fluor™ 488 Farbstoff
Alternative zum Invitrogen™ Alexa Fluor™ 555 Farbstoff
Alternative zum Invitrogen™ PE-Texas Red™ Farbstoff
(Hinweis: PE-eFluor 610 ist heller und benötigt eine verringerte Kompensation von dunkelroten Kanälen im Vergleich zu PE-Texas Red Farbstoff)
Alternative zu PE-Cyanine™5.5 Farbstoff oder PerCP-Cyanine™5.5
Farbstoff eFluor™ 570 eFluor™ 615
Fluorophor-Typ Organischer Farbstoff Organischer Farbstoff
Anr. (nm) 546 560
Em (nm) 585 645
Anwendung ICC, IHC ICC, IHC
Lieferbare Konjugate
eFluor 570 Primärantikörperkonjugate
eFluor 570 Sekundärantikörperkonjugate
eFluor 615 Primärantikörperkonjugate
eFluor 615 Sekundärantikörperkonjugate
Empfohlener Bandbreitenfilter 585/40 645/75
Einsatzgebiete Alternative zum Invitrogen™ Alexa Fluor™ 555 Farbstoff Alternative zum Invitrogen™ Alexa Fluor™ 647 Farbstoff
Farbstoff eFluor™ 660 APC-eFluor™ 780
Fluorophor-Typ Organischer Farbstoff Organischer Farbstoff (Tandem), Resonanzenergietransfer vom APC-Molekül zum eFluor 780 Farbstoff
Anr. (nm) 633 645
Em (nm) 668 767
Anwendung Durchflusszytometrie, ICC, IHC Durchflusszytometrie
Lieferbare Konjugate
eFluor 660 Primärantikörperkonjugate
eFluor 660 Sekundärantikörperkonjugate
APC-eFluor 780 Primärantikörperkonjugate
APC-eFluor 780 Sekundärantikörperkonjugate
Empfohlener Bandbreitenfilter 660/20 780/60
Einsatzgebiete Alternative zum APC- oder Invitrogen™ Alexa Fluor™ 647 Farbstoff Vergleichbar mit APC-Cyanine™7 und Invitrogen™ APC-Alexa Fluor™ 750 Farbstoff
Ressourcen
Kundenspezifische Dienstleistungen
Kontaktieren Sie unsere eBioscience Gruppe für kundenspezifische Dienstleistungen für Antikörperkonjugation, Antikörpercocktails, Immunoassay-Entwicklung, Reagenziengroßpackungen und Testdienstleistungen.
Support