Bild kultivierter Zellen unter dem Mikroskop
Zellzählung, Zellviabilitätsbestimmungen und Kryokonservierung sind weltweit fundamentale Aufgaben von Forschern im Bereich Life Sciences. Wir bieten Ihnen eine Auswahl qualitativ hochwertiger Gibco™ Kryokonservierungs- und Zellwiedergewinnungsmedien, schnelle, einfach zu verwendende Invitrogen™ Countess™ automatisierte Zellzähler, Molecular Probes™ fluoreszierende Sonden für Zellgesundheit sowie intuitive, leistungsstarke EVOS™ Zellbildgebungssysteme, um Sie bei Ihrer Forschung zu unterstützen.
Beurteilung der Zellviabilität
Wir haben eine Auswahl an Molecular Probes fluoreszenzbasierter Zellviabilitätsindikatoren für das visuelle Ablesen der Zellgesundheit mithilfe eines Fluoreszenzmikroskops, einer Mikrotiterplatten-Ablesung oder eines Durchflusszytometers. 
Zellzählung
Wir bieten Ihnen zwei hochleistungsfähige automatisierte Zellzähler, die speziell entwickelt wurden, um den Bedürfnissen aller Labors zu entsprechen. Beide Countess II Instrumente enthalten fortschrittliche Autofokussysteme und Zellalgorithmen, mit denen Sie Zellen innerhalb einer Population rasch (in weniger als 10 Sekunden) exakt identifizieren und zählen können, und dabei gleichzeitig Anwendervariationen vermeiden, die bei manuellen Fokussierungsmechanismen möglich sind. Das Countess II FL Modell enthält Invitrogen™ EVOS™ Leuchtwürfel, die 20 fluoreszierende Farboptionen bieten, sowie einen wiederverwendbaren Objektträger zur drastischen Reduktion von Kosten und Abfall, die durch Einwegobjektträger verursacht werden.
Kryokonservierungs- und Wiedergewinnungsmedien
Ob Sie nun Standard-Zelllinien oder pluripotente Stammzellen (PSC) lagern, wir haben eine Auswahl anqualitativ hochwertiger Gibco Kryokonservierungs- und Wiedergewinnungsmedien-Lösungen für Sie, mit denen Sie die maximale Viabilität und Wiedergewinnung Ihrer kostbaren Proben erzielen.
EVOS Zellbildgebungssysteme
Die EVOS™ Serie an Zellbildgebungssystemen eliminiert die Komplexitäten der Mikroskopie, ohne Abstriche bei der Leistung zu machen. Die Zellbildgebung wird so für beinahe jedes Labor und mit jedem Budget erschwinglich. Finden Sie heraus, welches EVOS Zellbildgebungssystem für Sie das Richtige ist.