Ihre Wahl für optimales Aufskalieren
Thermo Scientific™ Zellkulturflaschen wurden im Hinblick auf Konsistenz, Zellgesundheit und Reproduzierbarkeit entwickelt und verfügen über die Oberflächen und Zusatzoptionen, die Sie von einer Gewebekulturflasche erwarten. Wählen Sie Ihre Zellkulturflaschen unter zahlreichen Größen mit Kulturflächen zwischen 25 cm2 und 500 cm2 sowie mehreren Oberflächenbehandlungen für Ihre spezifischen Anwendungen und Zelltypen aus.
Melden Sie sich an, um unsere informativen Publikationen mit Blogs, Webinaren und weiteren Informationen zu erhalten, sobald sie erhältlich sind.
Abonnieren von Neuigkeiten zu Zellkulturen ›
Zellkulturflaschen für adhärente Zelle
Nunc zellkulturbehandelte EasYFlasks
  • Erhältliche Größen: T25, T75, T175 und T225.
  • Der breite und schräge Hals ermöglicht einen einfachen Zugang zur gesamten Kulturoberfläche.
  • Zellkulturbehandelt und Charge-für-Charge für Adhäsionskulturen zertifiziert, um Konsistenz, Reproduzierbarkeit und Zuverlässigkeit zu gewährleisten. Zertifikat in jeder Packung enthalten.
  • Kappen lassen sich mit einer 1/3-Drehung öffnen, was eine Einhandbedienung ermöglicht.
  • Filter und verstellbare Verschlusskappen für Belüftung/Versiegelung erhältlich.
Zellkulturflaschen für Suspensionskulturen
Nunc non-treated EasYFlask
Diese aus optisch klarem nichtrecyceltem Polystyrol hoher Qualität gefertigten unbehandelten Zellkulturflaschen bieten einen hohen Sterilisierungsvertrauensgrad und eigenen sich hervorragend für Suspensionskulturen nicht-adhärenter Zellen.
  • Erhältliche Größen: T25, T75, T175
  • Der breite und schräge Hals ermöglicht einen einfachen Zugang zur gesamten Kulturoberfläche.
  • Filterkappen lassen sich mit einer 1/3-Drehung öffnen, was eine Einhandbedienung ermöglicht.
  • Weiße Verschlusskappen zur einfachen Identifizierung
Bestellen Sie jetzt:
Spezielle Zellkulturflaschen
Ermöglicht die Bildung reproduzierbarer Sphäroid-Kulturen
  • Erhältlich in den Größen T25 und T75
  • Zur Verwendung mit Sphäroid-Kulturen, Organoid-Kulturen und 3D-Kulturen
  • Der breite und schräge Hals ermöglicht einen einfachen Zugang zur gesamten Kulturoberfläche.
  • Zellkulturbehandelt und Charge-für-Charge für Adhäsionskulturen zertifiziert
  • Kappen lassen sich mit einer 1/3-Drehung öffnen, was eine Einhandbedienung ermöglicht, erhältlich mit Filterkappen.
Bestellen Sie jetzt ›
Probe anfordern ›
PDL flasks
Für Zellen mit geringer Adhäsion oder geringem Wachstum
  • Erhältlich in den Größen T25, T75 und T175
Mit Poly-D-Lysin (PDL) und Collagen I beschichtete Flaschen eignen sich hervorragend für Adhäsionskulturen anspruchsvoller primärer Zellen, die Schwierigkeiten haben, an die Kulturoberfläche zu binden.
Die gleichmäßige Beschichtung erzeugt auf der Oberfläche eine positive Ladung, die Zelladhäsion, -wachstum und -differenzierung unterstützt. Empfohlen, wenn Zelllinien schwierig zu züchten sind und selbst nach der Optimierung der Wachstumsbedingungen eine geringe Adhäsion und langsames Wachstum ausweisen.
Bestellen Sie jetzt ›
Große Zellkulturflaschen
T300 Flaschen
Hier finden Sie die größten einschicht-zellkulturbehandelten Flaschen auf dem Markt, mit einem Gesamtvolumen von 1.900 ml und fett gedruckter Graduierung von 100 bis 500 ml.
Bestellen Sie jetzt ›
Nunc TripleFlasks
Ermöglicht ein kompaktes Aufskalieren und Automatisierung
  • Bietet eine Oberfläche von 500 cm2 für die Zelladhäsion und die platzsparende Stellfläche einer T175 Flasche
  • Die größere Oberfläche spart Platz im Inkubator und erhöht die Produktivität.
  • Behandelt, um optimale Adhäsion einer Vielzahl von Zelltypen zu unterstützen
  • Erhältlich mit unbehandelter Oberfläche für Suspensionskulturen
  • Auch mit Barcode erhältlich
Bestellen Sie jetzt ›
Nunc™ EasyFill™ Cell Factory™ Systems
Optimieren Sie Ihre Zellkulturprozesse in allen Phasen – von der Forschung und Prozessentwicklung bis hin zur Bioproduktion in großem Maßstab. In der Qualität unserer Produktionszellkulturplattformen, einschließlich Thermo Scientific™ Nunc™  Cell Factory™  Systemen, Nunc™ Rollerflaschen und Nalgene™  Einweg-Schüttelkolben, spiegeln sich unsere strengen Standards wider, die uns zum weltweit führenden Anbieter von Zellkulturprodukten gemacht haben.
Bestellen Sie jetzt ›
Welche Faktoren sollten Sie bei der Auswahl einer Zellkulturflasche beachten?
  Warum ist EasYFlask die beste Wahl für Zellkulturen und Aufskalierung?
Halsweite Ein extraweiter Hals ermöglicht einfacheren Zugang zur Kulturoberfläche mit Schaber oder Pipette.
Kappenöffnung Eine Kappenöffnung mit einer 1/3-Drehung ermöglicht die Einhandbedienung und verhindert Handgelenkermüdung.
Volumengraduierungen Eingeprägt und aufgedruckt, um die Wachstumsmedien schnell und einfach zu messen
Sterilisierungsvertrauensgrad (Sterility assurance level, SAL) Ein Sterilisierungsvertrauensgrad von  SAL 10-6 garantiert, dass von einer Million Flaschen lediglich eine Flasche nicht steril sein könnte.
Charge-für-Charge getestet und Zertifikat in jeder Packung Schargenspezifische Tests für vier Zelllinien und Primärzellen gewährleisten Konsistenz, Reproduzierbarkeit und Zuverlässigkeit der Qualität. Ein Zertifikat ist jeder Packung beigelegt.
Luftstrom unter der Flasche Rippen am Flaschenboden ermöglichen einen optimalen Temperaturausgleich
Robuste Konstruktion Dicke Wände gewährleisten höhere Widerstandsfähigkeit gegenüber mechanischen Belastungen.
Kontinuität der Oberfläche für die Aufskalierung Die Oberfläche Thermo Scientific™ Nunclon™ Delta, die maximale Adhäsion und Wachstum von Adhäsionskulturen ermöglicht, wird für die Flaschen T25, T75, T175, T225 und T500 angeboten. Dies ermöglicht Konsistenz und Sicherheit bei der Aufskalierung.
Related cell culture flasks categories
With more than 100 combinations of format and surface, our polystyrene cell culture plates help promote healthy cells and generate reliable results.
Maximum performance for a broad range of cell types and applications. Choose from round and flat-bottom tubes as well as conical tubes that offer a variety of sizes and features, including recyclable racks and ease-of-use designs for enhanced lab performance.
Browse a full line of dishes with various surface treatment options to promote adherent, suspension, and 3D spheriod cell cultures. Also available in glass bottom for high quality imaging applications.
Available in a wide range of surfaces and formats, choose Nunc Lab-Tek and Lab-Tek II Chamber Slides which enable seeding, incubating, fixing and staining on a single slide.
Designed and manufactured to provide the quality and consistency you need, Gibco media, sera and reagents help you achieve reproducible results and successful research outcomes—every day.
Advance your research with high-performing, proven cell culture instruments and equipment, including CO2 incubators, biological safety cabinets, general purpose centrifuges, lab refrigerators and freezers, automated cell counters, and cell imaging systems.
Select the ideal plate for your application
Simply select your criteria from the available options; the guide will return all plates that match your selections.
Start your search ›
Ressourcen zu Flaschen und Zellkulturen
Surface selection: Achieving optimal cell growth and harvesting
Sie erhalten eine Übersicht über die bei der Veränderung von Kulturgefäßoberflächen verwendeten Technologien, damit sie die richtige Oberfläche für Ihre Anwendung auswählen können.
Video jetzt ansehen
Harnessing new dimensions in your research: Growing 3D cultures consistently and repeatedly
Erfahren Sie mehr über eine neue Oberflächentechnologie, die ein gleichmäßiges wiederholbares Wachstum von Sphäroid-Kulturen für unterschiedliche Zelltypen ermöglicht.
Video jetzt ansehen
Sehen Sie sich weitere Webinare zu Zellkulturen an
Registrieren Sie sich für unser nächstes Webinar auf Anforderung, und melden Sie sich an, um alle unsere Informationen zu Zellkulturen zu erhalten.
Besuchen Sie das Café ›
Artikel zum Thema
Cell adhesion and growth on coated or modified glass or plastic surfaces
Wachstumssubstrate wirken sich auf die Adhäsion, das Wachstum, die Morphologie und die Differenzierung zahlreicher Zelltypen aus. Das Ansprechen auf eine bestimmte Oberfläche ist jedoch zelltypspezifisch. Die Auswahl einer Kulturoberfläche für Zellkulturen sollte auf der Leistungsfähigkeit der Zellkultur und der Anwendung beruhen. In diesen technischen Mitteilungen wurde das Wachstum mehrerer Zelltypen auf Deckgläsern aus Kunststoff, Kalk-Natron-Glas und Borosilikat untersucht, deren Oberflächen unbehandelt oder mit Polylysin beschichtet waren oder eine stabile Oberflächenveränderung mithilfe von nichtbiologischen Reagenzien oder elektrischer Entladung aufwiesen. 
Mitteilungen herunterladen ›
Stehen Sie an vorderster Front der Krebsforschung?