Sparen Sie mit schnellen und zuverlässigen Thermo Scientific Multidrop Dispensern Zeit am Labortisch
Durch das Füllen von Platten mit hervorragender Präzision und Reproduzierbarkeit können Sie Tests schneller ausführen und die Produktivität erhöhen. Kompakte Thermo Scientific™ Multidrop™ Dispenser passen bequem auf den Labortisch, und durch die intuitive Bedienoberfläche ist die Einrichtung und Programmierung ein Kinderspiel. Die auf Peristaltikpumpen-Dispensierungstechnologie basierenden Multidrop Reagenziendispenser verwenden für das Dispensieren von Reagenzien, Verdünnungsmitteln, Zellen und Beads abnehmbare autoklavierbare Multidrop Kassetten. 
Finden Sie das beste Gerät für Ihre Dispensierungsanforderungen
  Technische Daten herunterladen Technische Daten herunterladen Technische Daten herunterladen Technische Daten herunterladen
  photo of multidrop combi
Multidrop Combi
photo of multidrop combi nl
Multidrop Combi nL
photo of multidrop 384
Multidrop 384
photo of Multidrop DW product
Multidrop DW
Integriertes Farbdisplay Ja Ja Nein Nein
Volumen 0,5 – 2.500 µl 50 nl – 50 µl 5 – 395 µl 20 – 995 µl
Plattenformate 6 – 1.536, auch DW 96 – 1.536, auch DW 96, 384 96, Standard und DW, Röhrchen im 8 x 12-Format-Gestell
Plattenhöheneinstellung Automatisch Automatisch Fest für 96- und 384-Well Platten Fest für standardmäßige 96- und 96 DW-Platten
Zelldispensierung Ja Ja Ja Ja
Bead*-Dispensierung Ja Nein Ja Ja
Fähigkeit, bestimmte Reihen, Spalten und Wells zu füllen Reihen, Spalten Reihen, Spalten, einzelne Wells Reihen, Spalten Reihen, Spalten
Kompatibilität mit automatisierten Systemen Ja Ja Ja Ja
FILLit Software im Lieferumfang Ja Ja Nein Nein
*z. B., AlphaScreen-Beads, Polystyrol-Beads, Yittriumoxid-Beads, carboxylierte Tetraethylenglykol-Beads (0,8 µm)
Geschwindigkeitstestverfahren und bessere Reproduzierbarkeit
Egal ob Sie in einem QK-Labor arbeiten oder lediglich die Anzahl der Proben erhöhen möchten, die Sie schneller als mit einer Pipette vorbereiten können, bietet Multidrop eine überzeugende Lösung. Sehen Sie sich alle vier Videos in der Serie an, um zu erfahren, wie Ihnen Multidrop Dispenser behilflich sein können. 
FILLit Software 
Multidrop Combi und Multidrop Combi nL Reagenzien-Dispenser werden mit der speziellen PC-Software Thermo Scientific™ FILLit™ geliefert, die Anwendern die Entwicklung von Protokollen ermöglicht, die direkt vom PC ausgeführt oder in den Gerätespeicher übertragen werden können.
Weitere Informationen ›
Videoempfehlungen
Bequeme und ergonomische Plattenbefüllung mit den Thermo Scientific Multidrop Dispensern
  • Kann 6- bis 1536-Well Mikrotiterplatten sowie Plattenhöhen von 5 bis 50 mm aufnehmen
  • Präzises Dispensieren im Bereich von 0,5 bis 2.500 μl
  • Vollständige Kompatibilität mit automatisierten Systemen gewährleistet höheren Durchsatz 
Multidrop Combi nL sorgt für präzises, zuverlässiges Dispensieren kleiner Volumina von 50 nl bis 50 µl
  • Dispensierung der Volumen 50 nl bis 50 μl in 96, 384 und 1.536-Well-Platten
  • Schnelle Dispensierung und vollständige Kompatibilität mit automatisierten Systemen sorgen für höheren Durchsatz.
  • Die Programmierung für das Füllen bestimmter Reihen, Spalten oder selbst einzelner Wells sorgt für größere Flexibilität.
Multidrop Dispensierkassette
Die umfassende Produktlinie der Thermo Scientific Multidrop Dispensierkassetten bietet optimale Lösungen für einen großen Volumenbereich und zahlreiche Reagenzien für beste Leistung und Ergebnisse.
Auswahlhilfe herunterladen ›