Sterilin Laborverbrauchsartikel der Spitzenklasse
Über 50 Jahre Qualität, Zuverlässigkeit und Anwendersicherheit für Laborverbrauchsartikel
Unsere Produktreihe Sterilin bietet hochwertige Einwegprodukte, die unser Angebot an Verbrauchsartikeln für die Mikrobiologie, den Bereich Life Science und klinische Labore ergänzen.
Häufig nachgefragte Sterilin Laborverbrauchsartikel
Sterilin UTM  Tupfer
Sterilin Pipettenspitzen
Sterilin Impfösen und Verteiler
Empfohlene Kategorien von Sterilin Laborverbrauchsartikeln
Die Autoklavierbeutel sind für die Entsorgung von kontaminiertem Abfall vorgesehen. Die Homogenisationsbeutel in Lebensmittelqualität eignen sich hervorragend für die Homogenisierung von Lebensmitteln vor der mikrobiologischen Analyse. 
Auslaufsichere Sterilin Behälter sind für wertvolle als auch gefährliche Proben vorgesehen, die üblicherweise dem Entlüftungssystem des Krankenhauses ausgesetzt sind. 
Diese umfassen Labortischabdeckungen, Wägeschiffchen, Impfösen und Verteiler, Pipettenspitzen, Peleusbälle und Reagenzglashalter und Konen für Trichter und Kolben.  
Sowohl Kunststoff- als auch Glaspipetten eignen sich hervorragend für den sicheren und präzisen Flüssigkeitstransfer für allgemeine Laboranwendungen, Lagerung und Transport. 
Aseptisch gefertigte Sterilin Petrischalen sind in verschiedenen Größen von 30 bis 140 mm erhältlich und für die meisten Anwendungen geeignet. 
Schwarze 96-Well Platten eignen sich hervorragend für Fluoreszenzanwendungen, während weiße 96-Well Platten hervorragend für Biolumineszenzstudien geeignet sind. 
Sterilin Tupfer erleichtern die Entnahme, den Transport, die Pflege und die Lagerung von Mikrobiologischen Proben für klinische Anwendungen und Umweltanalysen.
Sterilin Schläuche, Stopfen und Scheiben aus Silikon eignen sich für medizinische, pharmazeutische und lebensmitteltechnische Anwendungen in einem Temperaturbereich zwischen -50 und +200 °C.
Sterilin Kulturröhrchen, Zentrifugenröhrchen und Szintillationsfläschchen wurden im Hinblick auf Stabilität, chemische Beständigkeit und für zahlreiche Anwendungen gefertigt. 
Sterilin Flaschen für Wasserproben aus Polystyrol und Polyethylen sind eine bequeme Möglichkeit für die Probenahme von gechlortem und ungechlortem Wasser für mikrobiologische Analysen.