Agrigenomische Genotypisierungslösungen von Affymetrix bieten Züchtern und Forschern ein wirkungsvolles und flexibles Angebot an Genotypisierungshilfsmitteln, um komplexe genetische Merkmale von Pflanzen und Tieren kostenwirksam zu identifizieren, zu validieren und zu untersuchen. Unser Angebot an von robusten, hoch reproduzierbaren und skalierbaren Produkten vereinfacht die markerunterstützte Auswahl, genomweite Assoziationsstudien, quantitative Trait Locus Analysen, Abstammungsbestimmungen und die Nachverfolgbarkeit. Dies alles hilft dabei, Ihre genomischen Auswahlprogramme zu beschleunigen. Individualisieren Sie mit uns Ihr Genotypisierungsarray oder -panel für alle Anwendungen mit hohem Durchsatz und seien Sie sich dabei sicher, dass all Ihre Marker von Interesse auf dem kundenspezifischen Array oder Panel bestimmt und hergestellt werden können.
Produktempfehlungen
Agrigenomics-Lösungen
Axiom™ Genotyping Solution for Agrigenomics versorgt Züchter und Forscher mit wirkungsvollen Hilfsmitteln, um komplexe, genetische Merkmale von Pflanzen und Tieren zu identifizieren, validieren und untersuchen.  Es umfasst Arrays mit genotypgetestem Inhalt aus der Axiom™ Genomic Database oder für Sie wichtige de-novo-Marker. Die vollständige Lösung besteht aus Genotypisierungsarrays, Reagenz-Kits, einem vollautomatischen Arbeitsablauf und einfach zu verwendenden, kostenlosen Datenanalyse-Hilfsmitteln.
Eureka™ Genotyping Solution for Agrigenomics beinhaltet auf Sequenzierung der nächsten Generation (NGS) basierende Assays, die unter Verwendung von Eureka myDesign™ oder Katalogpanels entwickelt wurden. Das Eureka Genotypisierung-durch-Sequenzierung-Assay (GBS) ist ein schneller Arbeitsablauf, mit dem es von extrahierter DNA zu Genotypen nur zwei Tage dauert. Die vollständige Lösung umfasst Genotypisierungspanels, Reagenz-Kits, einen vollautomatischen Arbeitsablauf und einfach zu verwendende Datenanalyse-Hilfsmittel.
Axiom™ myDesign™ Arrays und das Bioinformatics Services Designteam verleiht Ihnen die Möglichkeit, ein effektives Array für genomweite Assoziation, Replikation, Feinkartierung und Kandidatengenstudien bei jeder Spezies zu entwickeln. Verwenden Sie Ihre eigenen Varianten oder wählen Sie SNPs aus unserer Axiom™ Genomic Database aus, der weltgrößten Ressource für genotypgetestete SNPs. Es können vollständig oder halbindividualisierte Arrays mit 1.500 bis 2,6 Milliarden Markern entworfen werden.
Ermöglicht die Erkennung aller bekannten Mikroorganismen in einer Probe mit einer Identifikation auf Spezies- und Stammebene in einem einzelnen, skalierbaren Assay. Die urheberrechtlich geschützten, photolythographischen Arrays helfen mit Designs, die so lange verfügbar sind, wie sie benötigt werden, bei der 100 %igen Sicherstellung von Genauigkeit und Konsistenz über alle hergestellten Chargen hinweg.
Die automatisierte Zielvorbereitung hilft dabei, Schwankungen zwischen den einzelnen Ausführungen und die Belastung des Labors zu minimieren, die mit komplexer, manueller Pipettierung einhergehen, wodurch die Untersuchungsreproduzierbarkeit verbessert und der Effektivität des Labors unterstützt wird.
Eine Komplettlösung für die Datenanalyse aller Axiom® Arrays. Diese einfach anzuwendende Software ermöglicht von der Proben- und Platten-Qualitätskontrolle bis zur automatischen Genotypbezeichnung und SNP-Klassifikation eine Analyse in einem einzelnen Schritt und ermöglicht es Ihnen, Qualitätskontrollergebnisse, zusammenfassende Tabellen und SNP-Cluster-Diagramme anzuzeigen.
Eine Komplettlösung für die Datenanalyse aller Eureka Panels. Sie verwaltet Proben, hilft dabei, die Integrität der Sequenzierung der nächsten Generation sicherzustellen und ermöglicht die Analyse von Genotypisierungsdaten in einem einzelnen Softwarepaket.
Bibliotheksdateien können von jedem Beteiligten verwendet werden, um Mikroarrays zu verarbeiten und zu analysieren. Kartuschenbibliotheksdateien sind für die Verwendung mit den Geräten GeneChip Hybridisierungsofen und GeneChip Scanner 3000 7G vorgesehen. Array-Platten-Bibliotheksdateien sind für den Gebrauch mit AGCC 3.x und höher für die Anwendung mit der GeneTitan Gerätefamilie vorgesehen.
Annotierungsdateien können von jedem Beteiligten verwendet werden, um zu verstehen, welche biologische Einheiten auf Arrays der Marke GeneChip vorhanden sind. Software-Entwickler, die Interesse an einem programmgesteuerten Zugriff und an Updates von NetAffx Informationen haben, sollten sich mit dem NetAffx SDK vertraut machen. Annotierungsinformationen werden in einer einzelnen Datei für jeden Array-Typ gespeichert. Diese Informationen werden vierteljährlich aktualisiert.
Das Affymetrix Research Services Laboratory für Mikroarrays ist eine Genotypiserungsanlage mit hohem Durchsatz, die günstige und schnelle Genotypisierungsdienste für groß angelegte, auf Mikroarray basierende Studien anbietet. Das Dienstleistungslabor hat mehr als eine Millionen Proben genotypisiert und etwa 650 Millionen Genotypen bezeichnet, wodurch es unseren Kunden ermöglicht wird, ihre Genotypisierungsstudien schnell und günstig abzuschließen.
Die Leistungen der Affymetrix Genanalysehilfsmittel:
Entdecken
  • Bestimmen Sie de novo die genetische Diversität durch Genanalysetechnologien
  • Analysieren Sie Populationsstrukturen
Verbinden
  • Identifizieren Sie genetische Marker, die mit erwünschten Merkmalen in Verbindung stehen
  • Bestätigen Sie Verbindungen zwischen Marker und Merkmalen
  • Verstehen Sie die genetische Anpassung an die Umgebung
Verwalten
  • Nutzen Sie genetische Informationen, um erwünschte Ergebnisse zu kontrollieren
  • Untersuchen Sie Pflanzen und Tiere auf erwünschte Merkmale
  • Beschleunigen Sie den genetischen Fortschritt mit hoher Genauigkeit
Vorteile von auf Arrays basierender Genotypisierung und gezielter Genotypisierungssequenzierung
Wirtschaftlichkeit
  • Kostengünstige Genotypisierungshilfsmittel
Vereinfachte Genotypisierungshilfsmittel
  • Führen Sie mehrere Genotypisierungsanwendungen in einer einzelnen Technologieplattform zusammen
  • Leicht anwendbarer und einfacher Arbeitsablauf
  • Erhalten Sie akkurate Genotypisierungsantworten
Flexibilität
  • Genotypisierungshilfsmittel mit hohem Durchsatz für hochdichte bis gezielte Genotypisierungsanwendungen
  • Ein Assay für eine uneingeschränkte Genotypisierung aller relevanten Marker von Interesse
  • Einfach zu aktualisieren, um Inhalte hinzuzufügen oder zu entfernen
Thermo Fisher Scientific bietet vollständige Genotypisierungslösungen für Anwendungen an, die von genomweiten Analysen zu Routineuntersuchungen reichen, und das mit höchster Genauigkeit und Reproduzierbarkeit, einem geradlinigen Arbeitsablauf und den geringsten Kosten.