Die Messung von Veränderungen im miRNA-Expressionsprofil ist äußerst wichtig für die Entschlüsselung des biologischen Kontextes unterschiedlich exprimierter Gene. GeneChip™ miRNA Arrays sind leistungsfähige Hilfsmittel für die Untersuchung der Funktion kleiner nichtcodierender RNA (miRNA, snoRNA und scaRNA) bei komplexen Erkrankungen wie Krebs.
Produktempfehlungen
miRNA-Profilierungslösungen
miRNA Profiling Arrays & Assays
Führen Sie umfangreiche miRNA-Profilierungen mit nur 130 ng durch und entdecken Sie in nur 24 Stunden die Funktionen von miRNA
miRNA Profiling Microarray Reagents
Reagenzien, die für das Generieren von miRNA-Expressionsprofilen unter Verwendung von GeneChip miRNA-Arrays benötigt werden
GeneChip Scanner
Bietet hochauflösende Array-Scanning und -Automatisierung, um die Effizienz bei der Genexpression und bei genetischen Analyseanwendungen drastisch zu erhöhen.
GeneTitan Multi-Channel Instrument
Ein Mehrkanalgerät für Expression und Genotypisierung, das übergangslos Hybridisierung, Waschen und bildgebendes Verfahren für eine automatisierte Array-Verarbeitung integriert
GeneChip Expression Console Software
Nehmen Sie Qualitätskontrollen, Normalisierungen und Zusammenfassungen von Affymetrix Expressionsarraydaten vor der differentiellen Expressionsanalyse mittels der Transcriptome Analysis Console Software vor
Transcriptome Analysis Console (TAC) Software
Zur Durchführung höchst einfacher Identifikation der differentiellen Expression durch die Visualisierung von komplexen Netzwerken von Genen, miRNA- und Zielgeninteraktionen und alternativen Spleißereignissen
GeneChip miRNA-Arrays
Viele Krankheiten wie Krebs werden häufig als eine Störung der Genexpression beschrieben. Es wird geschätzt, dass mehr als 30 % der Proteintranslation von codierenden Genen durch miRNA reguliert werden. Zahlreiche Hinweise deuten darauf hin, dass miRNA mit langer, nichtcodierender RNA in den Signalnetzwerken interagiert und so alternative Spleißereignisse reguliert, was Auswirkungen auf zelluläre Prozesse wie Apoptose, Proliferation und Differenzierung hat. Diese Elemente scheinen ursächlich für Erkrankungen wie Krebs zu sein.
Die Messung von Veränderungen in diesen entscheidenden Regulierungsknoten ist äußerst wichtig für die Entschlüsselung des biologischen Kontextes unterschiedlich exprimierter Gene. Das GeneChip miRNA Array ist ein leistungsfähiges Hilfsmittel bei der Untersuchung der Funktion von kleinen, nichtcodierenden RNAs und ihrer Beteiligung in einem breiten Spektrum von Entwicklungs- und physiologischen Mechanismen. Zu den Merkmalen gehören:
  • Umfassende Abdeckung: Aufschlüsselung aller reifen miRNA-Sequenzen in miRBase Release 20
  • miRNA -Ergebnisse in Beziehung zueinander bringen: Die Analysedaten beinhalten die Gen-ID des Wirts, vorhergesagte und validierte miRNA-Zielgene und gebündelte miRNA-Informationen
  • Einfache Analyse: Analysieren Sie die miRNA von Menschen, Mäusen oder Ratten oder aller anderen Spezies mit demselben Array
  • Geringe Probeneingabe: Nur 130 ng RNA Gesamtprobenmenge
  • Einfache, schnelle und kostenlose Analyselösung: Mit der Expression Console Software und der Transcriptome Analysis Console (TAC) Software verfügen Forscher über eine Komplettlösung, mit der sie innerhalb von Minuten Entscheidungen auf der Grundlage von gesicherten Daten treffen können.
Ressourcen