Für Ct-Analysen Ihrer Real-Time-PCR-Genexpressionsexperimente und Allele-Cluster-Analysen von TaqMan® SNP Assay-Daten bis zu CNV-Kopienanzahlbestimmungen und HRM-Kurvenerstellung haben wir eine Software, mit der Sie problemlos die Daten Ihrer Real-Time-PCR-Geräte analysieren können. Alle unsere Analyse-Hilfsmittel wurden zudem für die Verwendung mit TaqMan® Assays auf Applied Biosystems® Real-Time-PCR-Forschungsgeräten optimiert.
Genexpressionsanalysen
DataAssist™ Software
DataAssist™ Software ist ein kostenloses, einfach anzuwendendes Analyse-Tool, das bei einer Vielzahl von Genen und Proben mithilfe der Comparative Ct (ΔΔCt)-Methode schnell und präzise die relative Genexpression quantifiziert.
RealTime StatMiner® Software
RealTime StatMiner® Software von Integromics ist ein leistungsstarkes, einfach anzuwendendes Bioinformatik-Tool für Qualitätskontrollen und differentielle Expressionsanalysen von Real-Time-PCR-Daten bei Experimenten mit mittelgroßem bis großem Durchsatz.
ExpressionSuite™ Software
ExpressionSuite™ Software ist ein kostenloses, einfach anzuwendendes Datenanalyse-Tool, das bei einer Vielzahl von Genen und Proben mithilfe der Comparative Ct (ΔΔCt)-Methode schnell und präzise die relative Genexpression quantifiziert.
Genotypisierungsanalysen
TaqMan® Genotyper Software
TaqMan® Genotyper Software ist ein kostenloses SNP-Genotypisierungs-Datenanalyse-Tool für TaqMan® SNP-Genotypisierungs-Assays (vorkonzipiert, individuell und & DME) für 48-, 96- und & 384-Well-Mikrotiterplatten und TaqMan® OpenArray® Genotypisierungsplatten.
CopyCaller™ Software
CopyCaller™ Software ist ein kostenloses, einfach anzuwendendes Softwarepaket für das Zuweisen der Zielkopieanzahl basierend auf Daten aus TaqMan® Kopienanzahl-Assays.
AlleleTyper™ Software
AlleleTyper™ Software ist ein kostenloses, benutzerfreundliches Online-Tool für das Bestimmen der Haplotypen Ihrer Proben. AlleleTyper™ Software analysiert die Genotyper- und CopyCaller® Daten in wenigen Schritten und bestimmt das Star-Allele-Ergebnis für Ihre Analyse je nach Ihren Spezifikationen.
High Resolution Melt (HRM) Software,
ein Applied Biosystems™ Analysemodul
High Resolution Melting (HRM)-Analyse wird nach der PCR als Analysemethode zur Identifizierung der Variation in Nukleinsäuresequenzen angewendet. Das Applied Biosystems™ HRM-Analysemodul ist Bestandteil einer schnellen und leistungsfähigen Online-Datenanalyselösung, die ein Online-Tool-Kit für Analysen von qPCR-Daten umfasst.
High Resolution Melt (HRM) Software v3.1
High Resolution Melting (HRM)-Analyse wird nach der PCR als Analysemethode zur Identifizierung der Variation in Nukleinsäuresequenzen angewendet. High Resolution Melt Software v3.0 ist ein brandneues, hervorragendes Tool für HRM-Datenanalysen. Diese Desktop-Software ist für die Geräte Applied Biosystems QuantStudio 3, QuantStudio 5, StepOnePlus und 7500 Fast vorgesehen.
High Resolution Melt (HRM) Software v3.0
High Resolution Melting (HRM)-Analyse wird nach der PCR als Analysemethode zur Identifizierung der Variation in Nukleinsäuresequenzen angewendet. High Resolution Melt Software v3.0 ist ein brandneues, hervorragendes Tool für HRM-Datenanalysen.
High Resolution Melt (HRM) Software v2.0
HINWEIS: v2.0 ist nur für das Gerät Applied Biosystems® 7900HT Fast Real-Time PCR.
High Resolution Melting (HRM)-Analyse wird nach der PCR als Analysemethode zur Identifizierung der Variation in Nukleinsäuresequenzen angewendet.
TaqMan® Mutationsnachweis-Software
Dieses kostenlose Tool bestimmt Mutationsstatus und prozentuale Mutation bei Proben, die mit castPCR™-unterstützten TaqMan® Mutationsnachweis-Assays verarbeitet wurden.
Entwicklung von Real-Time-PCR-Primern und -Sonden
Primer Express® Software
Primer Express® Software unterstützt die Entwicklung von PCR-Primern und -Sonden für Allele-Differenzierungen und Quantifizierungen (SNP) der Genexpression mittels Detektion durch TaqMan® Sonden und SYBR® Färbemittel Green I.
TaqMan® Protein-Assay-Analysen
ProteinAssist™ Software
Ein kostenloses Tool für Analysen von Daten aus TaqMan® Protein-Assays. Diese Software berechnet auf rasche Weise relative Mengen eines Zielproteins.
Protein Thermal Shift™ Software
Für Datenanalysezwecke bei Proteinschmelzexperimenten eignet sich die Protein Thermal Shift Software. Die Analyse erfolgt anhand der Proteinschmelz-Fluoreszenzdaten direkt aus den Dateien des Applied Biosystems® Real-Time-PCR-Geräts.  Mit der Software können Forscher ganz leicht und schnell die Verlagerung der Tm zwischen verschiedenen Assaybedingungen oder Liganden und einer Referenzprobe vergleichen.  Sie ist zudem ein Hilfsmittel bei der Untersuchung und Bestimmung der Bedingungen für die Stabilisierung bzw. Destabilisierung eines Proteins oder Liganden, der am Protein von Interesse anbindet.
Nachweis- oder Nichtnachweis-Analyse
Software für die Nachweis- oder Nichtnachweis-Analyse,
ein Applied Biosystems Analysemodul 
Experimente zum Nachweis- bzw. Nichtnachweis sind Endpunktexperimente, bei denen zum Schluss eines PCR-Ablaufs Daten gesammelt werden und Reaktionen charakterisiert werden durch die zum Schluss der PCR angesammelten Menge des PCR Produktes.
Das Applied Biosystems™ Presence/Absence-Analysemodul ist Bestandteil einer schnellen und leistungsfähigen Online-Datenanalyselösung, die ein Online-Tool-Kit für Analysen von qPCR-Daten umfasst.