Cross-Linking, Modifizierung und Markierung von Proteinen sind standardmäßige Verfahren für Untersuchungen der Struktur und Interaktionen von Proteinen. Cross-Linking ist ein chemischer Vorgang, bei dem zwei oder mehr Moleküle durch kovalente Anbindung verbunden werden. Modifizierung umfasst die Anbindung oder Abspaltung chemischer Gruppen, um die Solubilität bzw. andere Eigenschaften des ursprünglichen Moleküls zu ändern. Als Markierung bezeichnet man normalerweise eine Art Cross-Linking bzw. Modifizierung mit dem Ziel, eine chemische Gruppe (beispielsweise ein Fluoreszenzmolekül) anzubinden, um die Detektion zu erleichtern.
Populäre Proteinmarkierungs- und Cross-Linking-Produkte
Hauptkategorien Proteinmarkierung- und Cross-Linking
Markierungsreagenzien und -Kits, einschließlich Biotinylierungs-, Jodierungs- und metabolische Markierungsreagenzien und Enzym-Protein-Konjugationen für Proteindetektionen in Gewebe-, Zell- oder Biochemie-Assays.
Aktivierte Fluoreszenz-Färbemittel und -Kits für Markierungen von Antikörpern oder Proteinfunktionsgruppen mit FITC-Fluoreszein-, Rhodamin- oder Alexa Fluor® bzw. DyLight™ Färbemitteln für die Erzeugung von Molekularsonden für die Fluoreszenzbildgebung.
Reagenzien für Modifikationen von Proteinen durch Anbindung verschiedener prosthetischer Gruppen, damit Proteinfunktionen und -interaktionen manipuliert oder untersucht werden können.
Reagenzien für Modifikationen von Proteinen mittels Cross-Linking, damit Proteinfunktionen und -interaktionen manipuliert oder untersucht werden können.
Biotinylierungs-Reagenzien und -Kits für das chemische Markieren von Antikörpern, Proteinen und Peptiden mit Biotin an bestimmten Aminosäurefunktionsgruppen, um markierte Antikörper oder andere Sonden für die Streptavidinaffinitätsbindung, Aufreinigung und Detektion zu erzeugen.
Aktivierte lineare und verzweigte Polyethylenglykol-Derivate (PEG) für die PEGylierung und PEG-Modifizierung von Peptiden und Proteinen mittels primärer Amine und Sulfhydrylgruppen, um die Solubilität zu erhöhen, die Stabilität zu verlängern und die Immunogenität zu verringern.
Partner with us to scale-up your process or product development pipeline with bulk quantities of high-quality immunoassay reagents and biochemicals. We offer a variety of compounds, devices, and resins for your large-scale applications.
Please click on the button below to fill out our bulk and custom ordering form. 
Complete request form