targeted sequencing
Zielgerichtete
Sequenzierung
Ein Tag, ein Röhrchen, hunderte Gene targeted sequencing
exome sequencing
Exom-
Sequenzierung
Entdecken Sie in Ihrer Forschung krankheitsverursachende Varianten exome sequencing
transcriptome sequencing
Transkriptom-Sequenzierung
Flexible, einfache, günstige RNA-Seq direkt zur Hand transcriptome sequencing
genome sequencing
Genom-
Sequenzierung
Von der Forschung zu mikrobiellen Ausbrüchen bis zur Entdeckung genome sequencing
Die Ion Torrent™-Technologie übersetzt chemisch codierte Information (A, C, G, T) direkt in digitale Informationen (0, 1) auf einem Halbleiterchip. Dieser Ansatz verbindet einfache Chemie mit proprietärer Halbleiter-Technologie – Watson trifft auf Moore. Das Ergebnis ist eine Sequenzierungstechnologie, die einfacher, schneller und kostengünstiger und besser skalierbar ist als alle anderen Next-Generation-Sequenzierungstechnologien (NGS).
Die Ion Torrent™-Next-Generation-Sequenzierung unterstützt viele gängige NGS-Anwendungen, einschließlich zielgerichteter DNA-, Transkriptom-, zielgerichteter RNA- und Exom-Sequenzierung. Die Zielauswahl ist mit Ion AmpliSeq™ Panels, die nur 10 ng Material benötigen, schnell und einfach. Ion Torrent™ Systeme verfügen über vereinfachte NGS-Datenanalyse mit End-to-End-Bioinformatik-Lösungen, einschließlich der Ion Reporter™ Software und Server.
Neu bei der Next-Generation-Sequenzierung? Besuchen Sie unseren Abschnitt zur Sequenzierung, um mehr darüber zu erfahren.
Produktempfehlung
Produkte & Dienstleistungen
Erfahren Sie mehr und bestellen Sie Ion Torrent-Sequenzer, Chips, Reagenzien und Zubehör.
Publikationen
Lesen und laden Sie Ion Torrent-Publikationen herunter.
Forscher im Fokus
Sehen Sie sich das Video zu zielgerichteter, Exom-, Transkriptom- & Genomsequenzierung an
Informatik
Holen Sie mit End-to-End-Bioinformatik-Lösungen das Meiste aus Ihren Halbleiter-Sequenzierungsdaten heraus.
Community
Die Ion Torrent-Community wird gemeinsam von den Menschen geschrieben, die sie verwenden. Reden Sie mit!
Literatur
Lesen Sie Anwendungshinweise, Broschüren und Flyer.
Anwendungen
PGM™ für Gene. Proton™ für Genome. Erfahren Sie mehr über Ion Torrent-Anwendungen.
Zertifizierte Dienstleistungsanbieter
Ein Netzwerk aus Dienstleistungsanbietern, mit dem jeder Forscher Exom-Sequenzierungsdaten der höchsten Qualität erhalten kann.
Support
NEU   Unterstützungszentrum für Sequenzierung der nächsten Generation
Finden Sie Tipps, Hilfe zur Fehlerbehebung und Ressourcen für Ihre Anwendungen zur Sequenzierung der nächsten Generation.