Wählen Sie Ihre Lösung – Next-Generation-Sequencing (NGS) oder Sanger-Sequenzierung
Ganz gleich, für welches Sequenzierungssystem Sie sich entscheiden, wir unterstützen auch in Zukunft alle Anforderungen der Forschung mit dem bewährten Standardverfahren der Sequenzierung, der innovativen Next-Generation-Sequenzierung, optimierten Reagenzien und Verbrauchsmaterialien, intuitiver Analysesoftware und einem technischen Kundendienst von Weltniveau.
Sequenzierungsplattformen
Ion PGM System Ion PGM™
System für das Next-Generation Sequencing (NGS)
  Ion Proton™ System Ion Proton™
System für das Next-Generation Sequencing (NGS)
  3500 Genetic Analyzer SystemsSanger-Sequenzierung   5500 Genetic Analyser SystemsSOLiD® Next-Generation-Sequencing (NGS)
Beschreibung
Präzises, anwenderfreundliches und schnelles Tischgerät für eine zielgerichtete und mikrobielle Sequenzierung
Hochwertiges Tischgerät zur Sequenzierung auf Genomebene von Exomen und Transkriptomen
Die bewährte Standard-Sequenzierungsplattform für schnelle, flexible Analysen
Flexible Sequenzierungsplattform für Klein- und Großprojekte – jetzt stark vereinfacht mit Wildfire-Chemie
Vorteile
Skalierbarkeit: Von 30 Mb bis zu 2 Gb
AnwenderfreundlichkeitAutomatisierte Workflow-Lösungen von der Probenvorbereitung bis zur Analyse
Geschwindigkeit: Sequenzierung in nur 2 Stunden abgeschlossen
Skalierbarkeit: Bis zu
10 Gb
AnwenderfreundlichkeitAutomatisierte Workflow-Lösungen von der Probenvorbereitung bis zur Analyse
Geschwindigkeit: Sequenzierung in nur 2 Stunden abgeschlossen
Genauigkeit: Das ultimative Werkzeug zur Sequenzierungsverifizierung
Geschwindigkeit und Flexibilität: Lauf mit 1 bis 96 Proben benötigt in der Regel <5 Stunden
Read-Länge: Sequenzierte Fragmente (reads) bis zu einer Länge von 1.000 bp möglich
Flexibilität: Mehrere Projekte auf einem einzigen FlowChip möglich (6 unabhängige Spuren)
Geschwindigkeit und Kostenersparnis: Keine Beads nach Wildfire-Upgrade erforderlich
Präzision: Genauigkeit von bis zu 99,99 % für den Nachweis seltener Varianten
Sequenzierungsanwendungen
Zielgerichtete RNA
Zielgerichtete DNA
Mikrobiell
Transkriptom
Exom
Gesamtgenom
RNA-Sequenzierung
Bestätigung der Ergebnisse von Next-Generation-Sequencing-Systemen
Zielgerichtete Amplikon-Resequenzierung
Identifizierung von Bakterien, Pilzen und Viren
Fragmentanalyse
Mikrosatelliten/STR-Analyse
Humanes Gesamtgenom
Humanes Exom
Gesamttranskriptomanalyse
  Weitere Infos   Weitere Infos   Weitere Infos   Weitere Infos