Hacer más, buscar más, explorar más
Nos comprometemos a acelerar sus investigaciones científicas mediante un exhaustivo conjunto de soluciones para el análisis de células y sus funciones con nuestros productos insignia diseñados para ofrecer resultados de alto rendimiento y ahorrarle tiempo en el laboratorio. Desde nuestra completa cartera de Invitrogen™ cell health reagent e Invitrogen™ eBioscience™ antibody conjugates a Attune NxT Flow Cytometer, que aprovecha las ventajas de la tecnología de focalización acústica, le ayudaremos a buscar formas únicas de respaldar los descubrimientos de nuevos conocimientos biológicos. Si busca obtener hallazgos innovadores, no se conformará con nada mediocre y tampoco lo haremos nosotros.
Enlaces rápidos
Productos destacados de citometría de flujo
Categorías destacadas de citometría de flujo
Citómetros de flujo
Nuestros citómetros de flujo Attune emplean una tecnología revolucionaria (focalización hidrodinámica asistida por acústica) para alinear las células antes del análisis con un láser para el análisis de citometría de flujo multicolor. Esto significa que puede obtener datos exactos incluso con velocidades de procesamiento de muestras 10 veces superiores a los citómetros tradicionales, todo en un instrumento de sobremesa sencillo de adquirir, utilizar y gestionar.
Anticuerpos para citometría de flujo
Anticuerpos para marcadores de CD, oncología, inmunología, estudios de células madre, señalización celular, citoquinas y quemoquinas, así como para objetivos clave involucrados en procesos celulares.
Patrones y controles de instrumentos
&
Busque productos de microesferas para la referencia de tamaño y la calibración del citómetro de flujo, el control de compensación y el recuento celular, diseñados para garantizar el máximo rendimiento.
Ensayos de viabilidad y salud celular
Busque kits y reactivos validados mediante citometría de flujo para analizar apoptosis, viabilidad celular, ciclos celulares y proliferación celular, incluidos productos para células fijas.
Preparación de muestras para citometría de flujo
Reactivos de preparación de muestras para citometría de flujo, incluidos kits FIX y PERM, ensayos de conservación y lisis celular, reactivos de bloqueo e Invitrogen™ Dynabeads™ para el aislamiento celular.&&
Ensayos de microbiología
Evalúe los principales procesos metabólicos y supervise el crecimiento, la proliferación y la vitalidad de levaduras y bacterias.
Herramientas de citometría de flujo
Herramienta de diseño del panel de flujo
Elija conjugados de anticuerpos para su panel en 3 pasos: 1) elija la reactividad de la especie del anticuerpo, 2) seleccione hasta 14 objetivos y 3) elija los láseres o fluoróforos que desea ver.
Guía de selección de fluoróforos
Utilice estas guías rápidas para buscar anticuerpos y otros conjugados de una amplia gama de colorantes fluorescentes, proteínas fluorescentes, sondas Qdot™ y ficobiliproteínas.
Fluorescence SpectraViewer
Esta herramienta en línea permite a los investigadores evaluar la compatibilidad espectral de colorantes y sondas en el transcurso del diseño de experimentos que utilizan técnicas de detección de fluorescencia.
Recursos
Recursos de eBioscience
Busque las guías de selección y el rendimiento del producto eBioscience™, así como la información general sobre aspectos de la función y la señalización de células.
Centro de asistencia de citometría de flujo
Obtenga consejos, ayuda para la solución de problemas y recursos para su flujo de trabajo de citometría de flujo.