Avance de los descubrimientos significativos
Invitrogen™ antibody conjugates para citometría de flujo ofrecen una diversa gama de anticuerpos primarios altamente específicos que se comparan con los marcadores intracelulares y de superficie de la célula que se estudian en entornos básicos y de investigación clínica. Este amplio catálogo de anticuerpos primarios para uso exclusivo en investigación (RUO) y con reactivos específicos del analito (ASR) está completamente validado para la citometría de flujo e incluye distintos conjugados de una amplia gama de especificidades para asistirle en su investigación.
La nueva incorporación a esta familia de productos son los Invitrogen™ eBioscience™ Super Bright polymer dyes. Se unen a las carteras de Alexa Fluor™ dye e eFluor™ dye antibody conjugate para ayudar a dar respuesta a complejas preguntas de biología celular en menos tiempo y con menor cantidad de muestras que otros métodos. Busque el conjugado de anticuerpos primarios que desee y adquiéralo con confianza con nuestra garantía de rendimiento de anticuerpos.
Busque el conjugado de anticuerpos para citometría de flujo
Paso 1. Busque el marcador de interés (por ejemplo «CD4» o «CD45»).
Paso 2. Utilice los filtros laterales para acotar los resultados por conjugado, especie objetivo y otros criterios.
Descripción general del fluorocromo
La disponibilidad de citómetros de flujo con opciones de láser más allá de los estándares de 488 nm (azul) y 633 nm (rojo) sigue creciendo a medida que los investigadores se esfuerzan por descubrir más sobre su área de investigación a partir de cada muestra analizada. Los láseres más recientes (violeta, verde y amarillo) desempeñan un papel cada vez más importante que permite a los investigadores aumentar el número de parámetros que se investigan en una sola muestra para responder a preguntas biológicas más complejas. La información sobre las opciones de fluoróforos para conjugados de anticuerpos primarios para citometría de flujo está disponible para cada tipo de láser.
Las tecnologías de fluorescencia Invitrogen™ tienen una larga historia que se remonta al desarrollo de la tecnología de etiquetado Alexa Fluor™ en la década de 1970. En la actualidad, a los fiables Alexa Fluor™ y eFluor™ organic dyes, los clásicos tintes fluorescentes y los tintes en tándem establecidos, se une nuestra última línea de fluorocromos brillantes basada en un tinte de polímero y sus tándems, que se excitan con láser violeta, los Invitrogen™ eBioscience™ Super Bright dyes.
Super Bright polymer dyes
Super Bright polymer dyes son fluoróforos excitables con láser violeta que le permiten aumentar el número de marcadores del canal violeta para unas mayores capacidades de análisis de citometría de flujo multiparamétrico. Estos tintes suelen requerir una menor compensación debido a sus emisiones espectrales restringidas y muestran una mayor detección de antígenos de baja abundancia debido a la señal súper brillante. Todas estas propiedades combinadas se destinan a ayudarle a detectar más en una sola muestra y a dar respuesta a complejas preguntas de biología celular en menos tiempo y con menos cantidad de muestras.
Super Bright polymer dyes son completamente compatible con otras moléculas fluorescentes comunes, eBioscience buffers y fixatives, y UltraComp eBeads™ microspheres. Estas prestaciones, combinadas con nuestra amplia cartera de contenido biológico, permiten una selección sencilla de los conjugados de anticuerpos para un diseño optimizado del panel de anticuerpos multicolor para citometría de flujo y permiten ampliar la utilidad del láser violeta.
Super Bright dye intensity
Figura 1. Comparación de la intensidad de fluorescencia. (A) Las células de sangre periférica humana se tiñeron con Anti-CD19 (clon HIB19) conjugado con Super Bright 436 (histograma morado), eFluor 450 (histograma azul) o Brilliant Violet™ 421 (histograma naranja) con el volumen por prueba recomendado por el fabricante. (B) Las células de sangre periférica humana se tiñeron con Anti-CD27 (clon O323) conjugado con Super Bright 436 (histograma morado) o Brilliant Violet 421 (histograma azul).
Super bright polymer dye emission spectra
Figura 2. Espectros de emisión de Super Bright polymer dyes.
Proteínas, tintes en tándem y tintes fluorescentes clásicos
Hay disponible una amplia gama de anticuerpos primarios conjugados con tinte fluorescente que abarca el espectro UV cercano, UV visible e IR cercano, incluidos anticuerpos conjugados con tintes orgánicos más pequeños, como Invitrogen™ Alexa Fluor™ dyes e Invitrogen™ eBioscience™ eFluor™ dyes. Las proteínas con fluorescencia natural que muestran un brillo excepcional y calidades espectrales de emisión y excitación deseables, como PE y APC, desempeñan un papel fundamental en los paneles de citometría de flujo mediante multiplexing. Además, con más de 10 combinaciones distintas de tintes en tándem (un fluorocromo en tándem es una combinación de moléculas fluorescentes, normalmente un tinte basado en proteínas [donante] y un tinte orgánico más pequeño [receptor] que se unen covalentemente), las proteínas, tándems y tintes fluorescentes clásicos ofrecen una amplia gama de opciones de fluorocromos que continúan siendo fundamentales, ya que los avances en la tecnología de los instrumentos de citometría de flujo permiten utilizar cada vez más colores fluorescentes.
Figura 3. Análisis multiplex con tintes en tándem y fluorescentes clásicos. La estrategia de control para el inmunofenotipaje de 13 parámetros de sangre lisada humana con Invitrogen™ Attune™ NxT Flow Cytometer permite la identificación de linfocitos B, linfocitos NK, varios subconjuntos de células T y células mieloides. Para obtener más información sobre este panel, descargue la nota de aplicación.
Etiquetado de anticuerpos
Ofrecemos distintos kits de etiquetado para el acoplamiento directo de Alexa Fluor dyes, Qdot nanocrystals, R-ficoeritrina (R-PE) e incluso biotina a anticuerpos IgG en cantidades inferiores a 10 μg hasta 1 mg. Los anticuerpos con etiquetado directo permiten utilizar más de un anticuerpo de la misma especie en un solo experimento de tinción. Puede utilizar sustancias químicas de etiquetado tradicionales optimizadas para su aplicación o etiquetado específico de sitio con la tecnología química de clic. Obtenga más información sobre los kits de etiquetado de proteínas y anticuerpos, incluidos productos que utilizan nuestra tecnología de etiquetado Zenon™ patentada o la tecnología de etiquetado SiteClick™.
Etiquetado fluorescente personalizado de anticuerpos
Nuestro grupo de servicios personalizados de eBioscience dispone de la experiencia necesaria para la conjugación de anticuerpos, cócteles de anticuerpos, desarrollo de inmunoensayos, reactivos a granel, servicios de pruebas y mucho más.
Póngase en contacto con nosotros para obtener ayuda con su proyecto personalizado
Recursos
Servicios personalizados
Póngase en contacto con nuestro grupo de servicios personalizados eBioscience para la conjugación de anticuerpos, cócteles de anticuerpos, desarrollo de inmunoensayos, reactivos a granel y servicios de pruebas.
Asistencia