Ensayos TaqMan para todas sus necesidades de qPCR
Los ensayos Applied Biosystems™ TaqMan™, que cuentan con el respaldo de más de 20 años de experiencia, son sensibles, específicos y fáciles de usar. Cada ensayo incluye sus primers objetivo y una sonda específica de la secuencia optimizada para lograr el mejor rendimiento funcional de su ensayo. No es necesario ningún tipo de análisis de fusión, optimización o diseño adicional. Disponibles en una amplia variedad de formatos y especies, se incorporan continuamente nuevos diseños de ensayo para satisfacer todas sus necesidades de investigación. Los ensayos TaqMan proporcionan la fiabilidad y el rendimiento necesarios para todas sus aplicaciones de PCR en tiempo real.
Herramienta de búsqueda de ensayos—Encuentre sus ensayos TaqMan:
Tipos de ensayos Applied Biosystems TaqMan
Las tarjetas de matriz, placas y ensayos de expresión génica TaqMan proporcionan más de 1,3 millones de juegos de primer/sonda prediseñados que cubren 23 especies, el conjunto de ensayos de expresión génica cuantitativos más completo disponible. También puede diseñar sus propios ensayos de expresión génica TaqMan personalizados.
Innovadores ensayos TaqMan para microARN y otros ARN pequeños, así como transcripciones de ARN largas, como ARN no codificante largo y pri-miARN. Ofrecemos productos para la detección, definición de perfiles, cuantificación, validación y análisis funcionales de ARN no codificante.
Gracias a la precisión de la química basada en sonda TaqMan, los estudios de identificación de genotipos de SNP son más precisos que nunca. Elija entre 4,5 millones de ensayos de identificación de genotipos TaqMan de humanos y de ratones o diseñe sus propios ensayos de identificación de genotipos de SNP TaqMan.
Para el análisis de polimorfismos biológicamente importantes en el metabolismo de fármacos, ofrecemos 2700 ensayos DME TaqMan únicos que detectan polimorfismos en elementos normativos y regiones codificantes en 221 enzimas del metabolismo del fármaco (DME) y genes transportadores de medicamentos.
Los revolucionarios análisis de proteínas TaqMan permiten una identificación rápida y fácil, así como la cuantificación relativa de marcadores de proteínas a partir de cantidades limitadas de células cultivadas. Elija entre ensayos prediseñados para marcadores de pluripotencia de células madre humanas y proteínas de control, o bien cree su propio ensayo con sus anticuerpos biotinilados.
Nuestras mezclas SYBR™ proporcionan un gran rendimiento y flexibilidad para sus aplicaciones de expresión génica de PCR en tiempo real.
La competitiva tecnología de PCR específica del alelo TaqMan  (castPCR™) detecta y cuantifica secuencias raras en un fondo de secuencia común, bloqueando específicamente la amplificación de todas las variantes excepto las de secuencia rara. Tiene un gran potencial para la detección de mutaciones raras, como en células cancerosas circulantes.
Para los estudios de variación del número de copias, ofrecemos más de 1,6 millones de ensayos de número de copias TaqMan prediseñados con una amplia cobertura del genoma humano y ensayos de indicador/marcador y de ratón. Las opciones de ensayos de números de copias Custom y Custom Plus TaqMan son la solución idónea cuando no hay disponible un ensayo prediseñado para un objetivo dado.
Vea este breve vídeo para comprobar lo fácil que es encontrar el ensayo de expresión génica TaqMan adecuado 
Placas y tarjetas de matriz TaqMan de contenido flexible
Las placas y tarjetas de matriz TaqMan de contenido flexible son modelos de ensayo prediseñados que utilizan ensayos de expresión génica TaqMan para un área de interés de investigación, enfermedad o vía. Estos paneles prediseñados se introducen en una herramienta de diseño personalizado y modificada para incluir o excluir determinados ensayos. Este formato flexible permite un control más preciso y una preparación de ensayos sencilla.
Elija su placa o tarjeta de matriz de contenido flexible TaqMan
Servicio de placas y de fabricación de ensayos &TaqMan personalizados
Si su investigación requiere de modificaciones de fabricación especiales, como un colorante o volumen de ensayo diferentes, o le gustaría tener placas diferentes para sus ensayos, nuestros servicios personalizados pueden ser la solución.
Más información