Nous offrons un large éventail de dosages d’analyse génétique simples et faciles à utiliser pour répondre aux exigences particulières de la recherche translationnelle et clinique. Sauf indication contraire, tous les réactifs de tests sont destinés uniquement à la recherche et ne servent pas au diagnostic ni au traitement des humains ou des animaux.
Dosages TaqMan : ensembles de sondes et d’amorces pour la PCR en temps réel
Scientist with test tubes.
Les dosages TaqMan® Assays sont des ensembles préconçus de sondes et d’amorces pour la PCR en temps réel. Ils sont prêts à l’emploi et peuvent être utilisés dans des conditions universelles de cyclage thermique (de façon à ce que toute combinaison de dosages puisse être exécutée simultanément). Les dosages TaqMan® sont considérés comme la technologie de référence pour l’analyse quantitative de l’expression génique. Ils sont aussi couramment utilisés pour analyser l’ADN génomique. Certains dosages TaqMan® sont disponibles en tubes individuels ou en plaques préparées au préalable :
  • TaqMan® Array Plates : vous pouvez utiliser des plaques à 96 ou 384 puits sur un instrument de PCR en temps réel qui peut accueillir ces tailles de plaques. Des plaques de format standard ou pour cycles rapides sont disponibles
  • TaqMan® Array Cards : des cartes microfluidiques à 384 puits peuvent être chargées à l’aide d’un pipeteur monocanal ou multicanaux et utilisées sur les systèmes ViiA™ 7 ou 7900HT Fast Real-Time PCR
  • OpenArray® plates : de nombreux dosages sont également disponibles dans les plaques OpenArray® plates à 3 072 réactions utilisées sur le QuantStudio™ 12K Flex
  • Lyophilized TaqMan® Gene Expression Assays avec le Master Mix : TaqMan® Gene Expression Assays with Master Mix lyophilized — il vous suffit d’ajouter l’échantillon
Dosages pour l’expression génétique TaqMan
Ensemble complet de dosages préconçus de PCR en temps réel (>210 000 dosages pour les transcrits de gènes humains). Le tout a été conçu avec notre ligne bio-informatique validée. Excellente spécificité, sensibilité élevée et grande échelle dynamique avec un choix de plusieurs marquages colorants FAM™ ou VIC®.
TaqMan SNP Genotyping Assays
Les TaqMan® SNP Genotyping Assays procurent rapidement des données de génotypage précises avec un flux de travail le plus simple possible. Il existe 4,5 millions dosages SNP humains préconçus, dont 160 000 sont validés (avec plus de 70 000 dosages de régions codantes) et de nombreux dosages spécifiques pour la recherche dans la lutte contre le cancer et les maladies génétiques.
TaqMan Drug Metabolism Genotyping Assays
Plus de 2 700 dosages uniques permettent de détecter les polymorphismes dans 221 gènes qui codent les enzymes métabolisant les médicaments (DME) et les transporteurs de médicaments. Ils ont eu une incidence considérable sur l’efficacité et la toxicité des médicaments.
TaqMan Fusion Transcript Assays
Conçus pour les points de rupture des transcrits de fusion transloqués, ces dosages TaqMan® Assays ciblent les marqueurs liés au cancer.
TaqMan Copy Number Assays
Analyse rapide et simple de la variation du nombre de copies (VNC) dans les génomes humains. Obtenez des résultats en 3 ou 4 heures avec les flux de travail les plus simples possibles parmi les diverses méthodes d’analyse de VNC actuellement disponibles.
TaqMan Mutation Detection Assays
Les dosages TaqMan® Mutation Detection Assays servent à détecter et à mesurer des mutations d’ADN spécifiques par comparaison avec de l’ADN génomique de type sauvage (ADNg). Ces dosages bénéficient de la technologie PCR compétitive spécifique d’allèle TaqMan®, aussi appelée castPCR™, qui est extrêmement spécifique et peut détecter des mutations à moins de 0,1 % dans des échantillons d’ADNg issus de cellules cancéreuses humaines. Détectez et quantifiez les mutations clés dans les cibles, notamment les gènes KRAS, BRAF et EGFR, en utilisant les dosages de notre gamme en pleine expansion.
TaqMan PreAmp Pools & PreAmp Master Mix
Préamplifiez de petites quantités d’ADNc sans introduire de biais d’amplification pour pouvoir utiliser votre précieux échantillon dans de nombreuses autres réactions de PCR en temps réel. Vous pouvez créer les mélanges TaqMan® PreAmp Pools à partir de certains dosages TaqMan® Assays ou les acheter sous forme de mélanges préconfigurés avec une TaqMan® Array Card.
TaqMan Protein Assays
Quantifiez l’expression des protéines soit avec des TaqMan® Protein Assays pour des marqueurs de pluripotence, soit avec des dosages que vous créez à partir de vos propres anticorps à l’aide du TaqMan® Protein Assays Open Kit. Quelle que soit la méthode choisie, ces dosages utilisent 10 à 500 fois moins d’échantillons que les méthodes classiques d’analyse de protéine (5 à 500 cellules ou lysats de tissus contenant 1 à 100 ng de protéines totales) et fournissent des données quantitatives sensibles en moins de 4 heures.
TaqMan MicroRNA Assays
Dotés d’une capacité d’analyse quantitative de micro-ARN avec des performances de dosages TaqMan® avancées, ces dosages sont également disponibles sur des TaqMan® Array Cards à 384 puits pour le profilage de tous les micro-ARN dans la base de données miRBase.
QuantiGene Plex DNA CNV Assay
Le QuantiGene™ Plex DNA CNV Assay est un dosage à 96 puits basé sur l’hybridation qui utilise des microbilles magnétiques xMAP™ Luminex™ pour le multiplexage de 3 à 33 cibles d’ADN et une technologie d’amplification de signal d’ADN ramifié (bDNA) pour quantifier les cibles d’ADN. Le signal est détecté à l’aide d’un instrument Luminex.
Avantages uniques
  • Mesurez quantitativement plusieurs cibles d’ADN simultanément avec une exactitude et une précision supérieures
  • Excellente discrimination du nombre de copies en utilisant l’amplification du signal d’ADN ramifié (bDNA), une technologie cliniquement prouvée
  • Quantification directe de l’ADN cible — évitez les biais liés à l’isolement de l’ADN et à l’amplification par PCR
  • Aucune optimisation des dosages requise
  • Haute précision, avec un coefficient de variation (CV) inférieur à 15 % pour l’ensemble du processus (de l’isolement d’un échantillon aux résultats)
  • Distinguer les différences d’une seule copie dans l’analyse du nombre de copies d’ADN, un dosage linéaire avec un CV faible
Pour en savoir plus ›
Réactifs pour la PCR en temps réel (qPCR)
Notre approche de PCR en temps réel utilise des mélanges master mix standardisés, qui contiennent tous les composants requis pour réussir une réaction de PCR à l’exception de votre échantillon et de l’ensemble de sondes spécifiques à une cible / d’amorces de PCR. Comme la PCR exige un modèle d’ADN, les échantillons d’ARN doivent d’abord faire l’objet d’une transcription inverse pour produire l’ADNc utilisable dans la PCR en temps réel. Nous développons des mélanges master mix et des réactifs depuis plus de 15 ans pour satisfaire quasiment chaque demande.
Échantillons d’ARN
One-Step SuperScript® qRT-PCR Universal Kits
Conçus pour des dosages de qPCR sensibles, pratiques et exempts de contamination.
AgPath-ID™ One-Step RT-PCR Reagents
Conçus pour une amplification sensible et solide des cibles d’ARN à l’aide d’une stratégie rapide de PCR à transcription inverse (RT-PCR) en temps réel à tube unique, et en obtenant généralement des résultats en 1 heure.
TaqPath™ 1-Step RT-qPCR Master Mix, CG (Applied Biosystems®)
Le TaqPath™ 1-Step RT-qPCR Master Mix, CG est conçu pour la détection robuste et reproductible des pathogènes en une étape et pour les expressions géniques. La formulation 4X à tube unique contient la transcriptase inverse MMLV thermostable, les dNTP, UNG, le colorant ROX™ et l’ADN polymérase rapide thermostable.
Échantillons d’ADN
TaqMan® Fast Advanced Master Mix
Mélange master mix de performance optimale pour plusieurs applications de PCR en temps réel, dont l’analyse de micro-ARN et d’expression génique rapide.
TaqPath™ qPCR Master Mix, CG (Applied Biosystems®)
Le TaqPath™ qPCR Master Mix, CG, offre les atouts de performance du TaqMan® Fast Advanced Master Mix. En outre, il s’agit d’un réactif à usage général dont la fonctionnalité est testée sur tous les lots afin de garantir une reproductibilité lot par lot pour la cohérence du cycle seuil et l’échelle dynamique dans une large gamme de dosages. Grâce à ses tests de qualité stricts et à sa performance exceptionnelle, le TaqPath™ qPCR Master Mix est un choix privilégié pour vos tests de diagnostic ou besoins de développement.
Échantillons d’ADN et d’ARN
TaqMan® Fast Virus 1-Step Master Mix
Configuration à tube unique pour les virus d’ARN et d’ADN, RT-PCR en temps réel à haute sensibilité même en présence d’inhibiteurs courants de réaction.
Séquençage par semi-conducteur de nouvelle génération
La technologie Ion AmpliSeq™ permet de créer une bibliothèque simplement et rapidement pour le séquençage ciblé économique de gènes humains spécifiques ou de régions génomiques. S’appuyant sur une PCR multiplexe ultra élevée, la technologie Ion AmpliSeq™ requiert seulement 10 ng d’ADN pour cibler des ensembles de gènes, faisant ainsi du séquençage d’échantillons FFPE une procédure extrêmement simple sur les systèmes Ion PGM™.
Choisissez parmi plusieurs AmpliSeq™ Panels pour révolutionner vos recherches :
  • Ion AmpliSeq™ Ready-to-Use Panels : Les Ion AmpliSeq™ Ready-to-Use Panels sont pratiques et préconçus. Ils offrent une couverture génique étendue pour le cancer et les maladies héréditaires. Ils permettent également aux chercheurs de se concentrer sur la génération et l’analyse des données et non sur la conception fastidieuse des amorces et les étapes de sélection des cibles.
  • Ion AmpliSeq™ Custom Panels : pour bénéficier d’une souplesse optimale, il vous suffit de sélectionner un sous-ensemble de cibles et de saisir le contenu génomique spécifique en ligne à l’aide du Ion AmpliSeq™ Designer. Nous pourrons alors concevoir et créer les AmpliSeq™ Panels personnalisés qui répondent à vos besoins.
  • Ion AmpliSeq™ Community Panels : Conçus en collaboration avec des chercheurs médicaux reconnus, les Ion AmpliSeq™ Community Panels permettent d’analyser le contenu génique de manière sélective et de personnaliser les panels de communauté préconçus pour répondre à vos besoins spécifiques en recherche.
BigDye® kits for cycle sequencing
Big Dye Video
À la fine pointe, le flux de travail relatif au séquençage cyclique est facile à utiliser. Sa chimie robuste offre des données extrêmement reproductibles et ses réactifs innovants donnent lieu à des protocoles rationalisés et à des lectures de séquençage plus longues et de meilleure qualité.
PCR en point final
Produits AmpliTaq Gold® 360
L’AmpliTaq Gold® 360 Master Mix et l’ADN polymérase pour PCR standard et hot-start sont optimisés pour les applications de séquençage. Ils permettent d’amplifier un large éventail de cibles en termes de spécificité, de reproductibilité et de rendement. Ces produits sont expédiés à température ambiante pour réduire leur impact sur l’environnement.
Réactifs à usage général (GPR)
Grâce à leur qualité inégalée et à leur performance exceptionnelle, les mélanges master mix TaqPath™, les réactifs de séquençage de type Sanger et les consommables d’instruments sont synonymes de confiance et performance même pour les applications les plus exigeantes. Leader technologique en PCR (qPCR) en temps réel et de séquençage de type Sanger depuis des décennies, nous nous engageons auprès des laboratoires cliniques à fournir des outils ultrafiables, polyvalents et innovants destinés à la recherche clinique et au développement de diagnostics.
Pour en savoir plus sur nos réactifs GPR