Les Maladies Animales –
Équin
Arterite equine
Epidémiologie
Le virus de l’Arterite Equine appartient à la famille des arteriviridae dans l'ordre des Nidovirales L'artérite virale a été identifiée sur les cinq continents.
Prévalence
En France le taux de prévalence est inférieur à 10%. Ces faibles valeurs des taux de prévalence à l'échelle nationale ne doivent cependant pas masquer une réelle hétérogénéité quant à la circulation du virus dans les effectifs équins (dans certains établissements, plus de 50 % des chevaux sont séropositifs).
Transmission
Les modes de transmission de l'EAV sont d'une part la voie vénérienne (jument saillie par un étalon excréteur ou inséminée avec du sperme infecté), d'autre part la voie aérienne (contamination par les sécrétions respiratoires d'un cheval récemment infecté).
Regulatory requirements vary by country; products may not be available in your geographic area.
West NileHaut de page
Epidémiologie
Le virus de la West Nile est un microorganisme appartenant au genre Flavivirus transmis par la piqûre de moustiques, qui sont eux-mêmes infectés lorsqu'ils se nourrissent du sang d'oiseaux porteurs du virus. Ce virus peut causer des maladies neurologiques graves et fatales sur les humains et les chevaux (environ 1% des infections). Les autorités de surveillance des infections à VWN ont souligné une hausse de cette maladie sous différentes formes à la fin des années 1990. En effet, plusieurs épidémies humaines se sont répandues en Europe, Amérique du Nord et autour du bassin Méditerranéen. De même, plusieurs épidémies affectant uniquement les chevaux ont été observées en Europe en 1998.
Le virus de la West Nile présente une variabilité importante de ces séquences nucléotidiques : la souche 1 est responsable de la majorité des récentes apparitions du virus et épidémies, et la souche 2 a causé les épidémies touchant les chevaux en Hongrie en 2008. Par conséquent, il est nécessaire de développer des outils moléculaires adaptés pour amplifier efficacement les différentes souches du virus de la West Nile présent en Europe, et en particulier les souches 1 et 2.
Regulatory requirements vary by country; products may not be available in your geographic area.