Surveillance des gaz ambiants
Surveillez de manière fiable une large gamme de gaz
Assurez la sécurité du technicien et la conformité réglementaire de votre établissement en adoptant une technologie fiable. Nous proposons des instruments de surveillance des gaz ambiants qui mesurent les niveaux faibles et élevés des polluants les plus courants, ainsi que ceux des autres gaz et toxines.
Les instruments portables et personnels permettent de surveiller l’air ambiant sur le lieu de travail de manière à faciliter la détection des vapeurs et gaz toxiques éventuellement présents
Produits courants de surveillance des gaz ambiants
Catégories de surveillance des gaz ambiants à la une
Surveillance de l’azote et du protoxyde d’azote (NO-NO2-NOx-NOY-N2O)
Mesurez l’oxyde d’azote (NO-NO2-NOx) dans les émissions à partir d’une source, notamment l’oxyde d’azote présent dans l’air à des niveaux sub-ppb à 100 ppm.
Surveillance du dioxyde de soufre (SO2)
Mesurez les niveaux de SO2 dans l’air ambiant jusqu’à 50 ppt ou les niveaux élevés de SO2 à partir d’une source jusqu’à 10 000 ppt.
Surveillance du monoxyde de carbone (CO)
Mesurez une vaste gamme de niveaux de CO, des niveaux élevés d’émissions de CO aux traces présentes dans l’air ambiant.
Surveillance de l’ozone
Mesurez la quantité d’ozone dans l’air ambiant grâce à l’analyseur d’ozone photométrique UV à double cellule Thermo Scientific™, modèle 49i.
Surveillance des hydrocarbures méthaniques et non méthaniques
Réalisez des mesures automatisées d’hydrocarbures méthaniques et non méthaniques grâce à l’analyseur direct d’hydrocarbures méthaniques & non méthaniques Thermo Scientific™.
Surveillance de l’ammoniac (NH3)
Mesurez les concentrations d’ammoniac (NH3) dans l’air ambiant grâce à l’analyseur d’ammoniac Thermo Scientific™.
Air zéro
Nous proposons des systèmes assurant une élimination fiable du monoxyde de carbone et des hydrocarbures présents dans l’air ambiant filtré, ainsi que des systèmes qui génèrent un air zéro de très haute pureté, adapté aux besoins des instruments analytiques et de processus.
Surveillance personnelle et portable des gaz ambiants
Notre gamme portable de surveillance des gaz ambiants comprend des instruments uniques qui mesurent très précisément tout un éventail de gaz, ainsi qu’un instrument capable de détecter rapidement les composés organiques et inorganiques dans le cadre d’applications exigeantes, comme la surveillance selon la méthode 21 et la réhabilitation de sites.
Calibrate ambient air and other gas monitoring instrumentation with gas calibrators which generate gas standards. Output is used to calibrate instruments that perform zero, precision, Level 1 span checks, audits, and multi-point routines in accordance with US EPA requirements.
Gas analyzer and system tips & tricks delivered to you monthly
NO, NO2 and NOx monitoring 
Here are 5 tips and tricks for measuring the amount of NO, NO2, and NOx using any of the Thermo Scientific™ Model 42i series of gas analyzers.  
Cold weather monitoring
Keep our Fast5 tips in mind for optimized performance and maximum uptime of your gas analyzers during cold winter months. 
Support
Let us handle the repair or calibration of all your environmental process and monitoring products. We're happy to track the process from start to finish, including coverage verification, problem diagnosis, cost estimates, and repair costs.