WF11659_header
Простые и точные методики для детектирования агентов порчи пивной продукции
Обогащающая среда PIKA Weihenstephan™ FastOrange™ и наборы PIKA Weihenstephan™ SO Detection Kits обеспечат защиту качества Вашего пива и безупречность Вашей торговой марки. Эти простые методики позволят провести детектирование микроорганизмов, вызывающих порчу пивной продукции, с беспрецедентной легкостью, скоростью и точностью.
Скачать брошюру о тестировании пивной продукции, чтобы узнать больше »
Бульон и агар FastOrange™
Обогащающая среда PIKA Weihenstephan™ FastOrange™ позволяет проводить специфичное детектирование бактерий и дрожжей, вызывающих порчу пивной продукции. В присутствии данных микроорганизмов среда FastOrange™ меняет цвет с фиолетового на желтый, благодаря чему результаты (как положительные, так и отрицательные) интерпретируются однозначно и просто работниками любого уровня подготовки.
Применение бульонов FastOrange™ отличается гибкостью и простотой:
  • Методика одинакова для всех типов пивных образцов
  • Не требуется измерений, смешиваний и автоклавирования
  • Точность объема не имеет значения, просто смешайте образец с жидкой обогащающей средой в соотношении примерно 1:1
  • Бульоны можно использовать отдельно, а можно в сочетании с детектированием на основе ПЦР для еще большей эффективности получения результатов
Скачать брошюру о тестировании пивной продукции, чтобы узнать больше о среде FastOrange™ »
Точные результаты за 3-7 дней
WE214993_graphic
Наборы для детектирования SO Real-Time PCR detection kits
Обогащающая среда Наборы PIKA Weihenstephan™ SO Detection Kits обеспечивают специфичное детектирование микроорганизмов, вызывающих порчу пивной продукции, на основе ПЦР в реальном времени.
При сочетании со средой FastOrange™ и универсальной смесью TaqMan® Universal Master Mix II, наборы SO Detection Kits обеспечивают полномасштабный анализ агентов порчи пивной продукции с помощью системы ПЦР в реальном времени StepOne™ Real-time PCR System.
Наборы SO Detection Kits отличаются быстротой, точностью и удобством применения:
  • Позволяют детектировать порчу продукции за несколько дней до того, как образцы становятся заметно мутными, что позволяет экономить время
  • Требуют лишь небольшого числа шагов пипетирования, что снижает риск ошибок и повышает воспроизводимость результатов
  • Позволяют обрабатывать данные по обогащенному образцу всего за два часа
Скачать брошюру по тестированию пивной продукции для того, чтобы узнать больше о наборах SO Detection Kits »
Точные результаты за 2-3 дня
WE214993_graphicB
Сочетание наборов детектирования и системы ПЦР в реальном времени StepOne™ обеспечит оптимальную скорость и точность анализов
Система The StepOne™ Real-Time PCR - это 48-луночный прибор для ПЦР, идеально подходящий как для опытных пользователей, так и для новичков. Доставленная система готова к использованию и обладает интуитивно понятным программным обеспечением для анализа данных и изменения настроек прибора. Система разработана для получения точных количественных результатов ПЦР в реальном времени.
Кроме того, StepOne™ позволяет следить за данными в реальном времени в удаленном режиме.
Узнать больше о системе StepOne™ Real-Time PCR System »
WE214993_graphicC
Техническая поддержка
Связаться с нашим отделом продаж.
Источники
Хотите узнать о тестировании пивной продукции более подробно?
Скачать брошюру по тестированию пивной продукции »
Россия
НИАРМЕДИК ПЛЮС
Татьяна Макарова
+7(495)741-4989 (доб. 1183)
Tatiana.Makarova@nearmedic.ru
www.nearmedic.ru
Страны СНГ
Thermo Fisher Scientific
+7 495 651 6797
Russian.office@thermofisher.com