Extrudeuses double-vis et compounders pour procédés et laboratoires.
Petits, simples et évolutifs
Assurez une mise à l’échelle fiable, une réduction du temps de mise sur le marché et un traitement contrôlé continu grâce aux compounders et aux extrudeuses Thermo Scientific. Nos mélangeurs double-vis offrent des configurations de compoundage flexibles pour les petits lots pour la production à l’échelle préindustrielle ou la fabrication de faibles volumes, et sont parfaitement adaptés à la recherche et au développement dans les secteurs des polymères, de l’industrie pharmaceutique, des sciences biologiques et des nanotechnologies. Les fabricants de produits pharmaceutiques font confiance à nos extrudeuses double-vis pour créer des mélanges de matières uniformes lors de la préparation de diverses formes dosifiées pour des API à faible solubilité. Nos instruments répondent à un large éventail d’exigences relatives aux procédés utilisés, même pour les formulations de médicaments les plus complexes.
Contacter un représentant commercial ›
Liens rapides
Produits d’extrusion et de compoundage populaires
Rhéomètre à couple de torsion modulaire HAAKE™ PolyLab™ OS
Extrudeuse double-vis Pharma 16
Micro-compounder HAAKE™ MiniLab 3
Catégories d’extrusion et de compoundage à la une
Les formulateurs pharmaceutiques Thermo Scientific pour l’extrusion à chaud et la granulation continue vous offrent des solutions fiables pour la recherche et le développement pharmaceutiques. Nos extrudeuses pharmaceutiques répondent à toute une série d’applications pour le développement de médicaments. Elles sont idéales pour le développement et les tests de recettes qui intègrent des API et des composés associés coûteux.
Simplifiez vos procédés et vos procédures de CQ avec les extrudeuses et formulateurs évolutifs Thermo Scientific. Nous produisons une gamme polyvalente d’extrudeuses double vis avec options personnalisables pour s’adapter aux environnements exigeants et en constante évolution de recherche, de développement, de production et de contrôle de la qualité pour les applications dans les domaines pharmaceutique, industriel et des polymères.
Un rhéomètre à couple de torsion est un système extrudeur-mélangeur de  mesure utilisé dans le contrôle de la qualité (CQ) et la recherche et le développement (R&D) pour les matériaux tels que les polymères, le caoutchouc, les mélanges céramiques ou les aliments. Les rhéomètres de couple fournissent des informations sur le comportement de fusion, l’influence des additifs sur la transformabilité, la stabilité de température ou de cisaillement et la caractérisation rhéologique, par exemple, le moulage par injection. 
L’avantage du rhéomètre à couple de torsion modulaire réside dans le fait qu’il peut être connecté à un mélangeur interchangeable, une extrudeuse monovis ou une extrudeuse double-vis conique et parallèle, ce qui permet ainsi d’optimiser la flexibilité nécessaire aux besoins de mesures quotidiens.
Les micro-compounders conviennent au  début de l’élaboration de matériaux, lorsque seuls quelques grammes d’échantillon sont disponibles pour réaliser des tests. Par exemple, 5 grammes d’échantillons sont suffisants avec un micro-compounder.
Tous les modèles de micro-compounders sont équipés d’un canal de recirculation et d’une valve de dérivation qui permettent de contrôler le temps de séjour de l’échantillon dans le compounder. En fonction du modèle de compounder, il est également possible de mesurer la viscosité relative de l’échantillon à différentes vitesses de vis. Lorsqu’il est associé à une mini machine de moulage par injection, les scientifiques peuvent produire des échantillons à partir de quantités d’échantillons limitées pour une analyse plus approfondie.
Compounder Accessories
Nous proposons  une large gamme  d’équipements en amont et en aval afin de compléter le procédé de compoundage. Des accessoires tels que des granulateurs, des feuilles et des rouleaux refroidisseurs pour l’enrobage de câbles et le moulage par soufflage, ainsi qu’une large gamme d’emporte-pièces et de systèmes d’alimentation sont disponibles.
Séminaire en ligne : Comment les conditions d’extrusion influencent les propriétés des composés amidonnés
Regardez ce séminaire en ligne pour découvrir les avantages de la conception d’une matrice d’amidon par extrusion double-vis.
Découvrez comment influencer la texture, la stabilité et la transformabilité du produit fini à l’aide de l’extrusion.
Regarder maintenant ›
Fabrication de pneumatiques “verts”
Il existe de nombreux composants pour les pneumatiques : caoutchouc naturel et synthétique, silice, noirs de carbone, fibres de renforcement, agents de compoundage, etc.  Vous devez également être capable de fabriquer des pneus “verts” écologiques sur votre ligne de production.
En promouvant un environnement de production à pleine échelle dans le laboratoire de test, à l’aide d’un rhéomètre à couple de torsion modulaire et un système extrudeur, vous pouvez tester la transformabilité de nombreux composés caoutchouc. Consultez cette note d’application gratuite qui explique la manière dont ce genre de système était utilisé pour tester un composé caoutchouc contenant différents types de noirs de carbone.
Téléchargez la note d’application
Ressources
Assistance
Contactez-nous