Les applications exigeantes requièrent une technologie éprouvée
Il est nécessaire de disposer d’une mesure précise du niveau de matière pour optimiser l’efficacité des processus industriels. Pour les applications les plus complexes, faites confiance aux jauges de processus continues sans contact et faciles à utiliser, dotées d’une source nucléaire. Les jauges nucléaires offrent des mesures de niveau de matière précise, avec une stabilité avérée sur la plage de températures la plus large, et sont conçues dans le respect des normes applicables aux chocs et vibrations. Ces jauges sont montées à l’extérieur des récipients et l’énergie des rayons gamma émise par la source est transmise à travers les parois du récipient. Le circuit électronique interne de la jauge LevelPRO convertit la lecture de l’énergie en mesure précise et exacte du niveau.
Contacter un représentant commercial ›
Produits de mesure du niveau populaires
Transmetteur en acier inoxydable 1400S pour traitement de signal
Système de niveau radiométrique gamma continu 4790
Gamme de jauges LevelPRO
Produits de mesure du niveau à la une
Faciles à utiliser et permettant de réaliser des mesures de niveau continu d'une grande précision à l'aide d'une source réduite, les jauges Thermo Scientific™ LevelPRO sont parfaitement adaptées à un vaste éventail d'applications industrielles.
Optimisez les opérations de cokéfaction différée grâce au dispositif d’interface/de niveau de mousse à rétrodiffusion de neutrons Thermo Scientific KRILPRO. Solide et compact, ce dispositif sans contact permet aux raffineurs de maximiser le rendement des barils de coke par cycle tout en réduisant considérablement l’utilisation d’agents anti-mousse.
La jauge à rétrodiffusion gamma Thermo Scientific Nitus est une jauge sans contact qui assure une mesure en ligne extrêmement précise de la densité et du niveau, dans les réservoirs et les conduites les plus larges. Elle réagit instantanément aux variations significatives de la densité et du niveau de manière à éviter les débordements des réservoirs et les autres conditions préjudiciables.
Contacteur de niveau de point PNF
Montez le contacteur de niveau de point PNF Thermo Scientific™ sur les réservoirs, bidons, trémies, tuyaux, goulottes ou autres récipients pour détecter le niveau des liquides, des bouillies et des solides. Il s’agit d’un contacteur de niveau de point sans contact non invasif, prévu pour l’indication des niveaux hauts ou bas.
Article de blog à la une
Approche hybride du processus de cokéfaction différée
Dans l’industrie pétrochimique actuelle, le traitement des hydrocarbures exige un contrôle des processus renforcé, ainsi qu’une optimisation de l’efficacité et de la sécurité des processus. La cokéfaction est une opération d’unité de raffinerie qui produit du coke de pétrole. Lorsque les méthodes de rétrodiffusion des neutrons et de transmission des rayons gamma sont utilisées conjointement (“niveau de cokéfaction hybride”), elles peuvent offrir un aperçu sur les variations du processus de meilleure qualité que lorsque chaque méthode est utilisée indépendamment l’une de l’autre.
Vidéos de mesure du niveau à la une
Solution hybride de contrôle du cokeur
Le dispositif d’interface/niveau de mousse à rétrodiffusion de neutrons Thermo Scientific™ KRILPRO vous aide à surveiller efficacement le processus de cokéfaction et à améliorer votre rentabilité.
Ressources