Jauges de mesure de poids et d’épaisseur de revêtement pour métaux
Optimisez la production d’acier de qualité
Nous proposons une gamme complète de jauges d’épaisseur sans contact pour les laminoirs à chaud et à froid qui produisent des mesures précises et en temps réel qui respectent les spécifications les plus strictes de toutes les applications tout en optimisant l’utilisation des matières premières. Que vous produisiez de l’acier à partir de minerai de fer ou de ferraille, ou que votre produit final mesure plusieurs centimètres ou moins d’un millimètre d’épaisseur, vous pouvez compter sur nous pour la mesure précise de l’épaisseur ou du poids du revêtement et vous offrir des produits finis de la plus haute qualité.
Contacter un représentant commercial
Produits de mesure du revêtement des métaux à la une
Bénéficiez de mesures d’épaisseur du profil longitudinal précises et sans contact pour l’aluminium et les alliages d’aluminium à l’aide de jauges spécialement conçues pour les laminoirs à bandes et de feuilles d’aluminium à froid.
Les jauges pour laminoirs à bandes à chaud Thermo Scientific™ fournissent des données de contrôle de procédé fiables et reproductibles permettant d’identifier les problèmes d’exploitation, de garantir l’uniformité du produit et d’augmenter le rendement. Nous proposons deux solutions pour le contrôle qualité complet des jauges pour laminoirs à bandes à chaud.
Les jauges de mesure du poids des revêtements sans contact Thermo Scientific fournissent des mesures du poids du revêtement rapides, précises et sans contact appliquées aux produits de plaques galvanisés afin d’assurer l’uniformité du revêtement et la qualité du produit.
Les jauges de mesure d’épaisseur sans contact Thermo Scientific pour lignes de transformation et de laminage à froid fournissent des mesures d’épaisseur fiables et sans contact des plaques de métal dans tous les types de ligne de transformation.
Les jauges de mesure d’épaisseur Thermo Scientific pour lignes de plaques chauffées optimisent les procédés de laminage avec une extrême précision de mesure à vitesse élevée, un faible niveau sonore et une excellente résolution transversale, ce qui les rend idéales pour des applications telles que les ponts, les tours d’éoliennes et les bateaux.
Spécialement sélectionnée pour l’application de ligne de transformation, la jauge de mesure d’épaisseur optique Thermo Scientific Laser TX fournit des mesures d’épaisseur en ligne sans contact précises pour une grande variété d’applications de transformation de feuilles dans les industries de l’acier et de l’aluminium.
Ressources
Assistance
Contactez-nous