Surveillance fiable des émissions
Bénéficiez de réponses rapides et de larges plages de mesure pour une surveillance fiable des émissions. Nos analyseurs de soufre offrent une solution idéale pour déterminer de manière continue et précise le volume total de soufre présent dans les gaz de torchère (plages hautes et basses) : ils permettent ainsi aux raffineries de pétrole de surveiller efficacement les émissions de soufre dans les chaudières et les torchères à des fins de conformité.
Analyseurs de l’humidité des gaz et du soufre à la une
Mesurez le soufre total dans les flux de procédés d’hydrocarbures liquides avec l’analyseur de soufre en ligne Thermo Scientific™ SOLA II. Cet instrument éprouvé est un analyseur de soufre à entretien réduit capable de mesurer de manière fiable de faibles niveaux de ppm pour aider nos clients à se conformer aux strictes exigences réglementaires.
Capturez et reportez de manière fiable toutes les quantités d’émissions de soufre significatives grâce à l’analyseur de soufre en ligne Thermo Scientific SOLA II Flare, qui intègre un temps de réponse sans précédent et une large plage de mesure. Cet instrument extrêmement précis permet une surveillance fiable des émissions de soufre des torchères.
Optimisez les performances des hauts fourneaux en déterminant avec précision la teneur en humidité du coke métallurgique et/ou des boulettes de minerai de fer grâce aux analyseurs d’humidité en ligne MOLA et MOLA-LS Thermo Scientific. Leur technologie brevetée de chambre ionique en mode pulsé assure une répétabilité de ±0,2 %.
L’analyseur d’humidité à micro-ondes basse fréquence (LFM3) Thermo Scientific fournit des mesures précises, en temps réel et économiques dans une grande variété d’applications. Facilement intégré et installé, l’analyseur traite des matériaux de tous types (des matériaux classiques aux matériaux à forte atténuation).
Ressources