Solutions intégrées
Protégez le personnel et les infrastructures essentielles
Optimisez l’efficacité en intégrant la surveillance du personnel, de la zone et de l’environnement dans une solution unique de détection des rayonnements. Le système de surveillance à distance d’entreprise Thermo Scientific™ ViewPoint™ est un ensemble d’outils polyvalent qui intègre divers instruments de procédés environnementaux et industriels. Il permet une surveillance en temps réel dans des conditions de fonctionnement normales et de panne de courant au sein d’infrastructures essentielles, telles que des centrales nucléaires, ou dans des applications comme l’identification des points chauds radiologiques, la détection de la contamination de l’environnement ou la surveillance courante de la sécurité.
Contacter un représentant commercial
Solutions de surveillance de rayonnements intégrées courantes
Système de détection ARIS™ mobile à matrice
Dispositif de surveillance de surface spectroscopique RDP et FM RadHalo™
Système de surveillance à distance d’entreprise ViewPoint
Produits de surveillance de rayonnements intégrés à la une
Optimisez la sécurité à l’aide de dispositifs de surveillance de surface à haute sensibilité qui détectent et identifient les rayonnements sur le site ou à distance. Les unités portatives peuvent être positionnées à des endroits potentiellement dangereux pour avertir le personnel à proximité. Les unités fixes permettent l’identification à distance des débits de doses et des nucléides environnementaux pour les applications nucléaires, environnementales et de planification d’urgence.
Fournissez aux équipes d’étude un outil efficace pour traiter les sources orphelines, la contamination par rayonnement et les sources à caractère malveillant. Le sac à dos de détection des rayonnements Thermo Scientific™ PackEye détecte et localise rapidement les sources radioactives de rayons gamma et neutroniques grâce à une technologie de détection neutronique exempte de He-3.
Protégez les équipes de premiers intervenants, les infrastructures essentielles et le public grâce à un système personnalisable qui traite et analyse de façon centralisée les données provenant de détecteurs de rayonnements, environnementaux et à usage général. Notre système de surveillance à distance ViewPoint offre un aperçu global des intensités des rayonnements dans des conditions de fonctionnement normales et de panne de courant dans les centrales nucléaires, les installations industrielles ou les points de contrôle de sécurité.
Améliorez votre système ViewPoint avec une suite complète de solutions matérielles et logicielles, notamment le système de communication en lien arrière Thermo Scientific™ CNET 3000, le client de cartographie Web Thermo Scientific™ ViewPoint et le terminal autonome Thermo Scientific™ VP-SaT ViewPoint.
Identifiez rapidement les menaces provenant de matières radioactives grâce à une détection et à un contrôle mobiles, sensibles et en temps réel des rayonnements. Le système de détection Thermo Scientific™ ARIS mobile à matrice peut être monté sur un SUV, un bateau ou d’autres véhicules ; le système utilise la puissance de la technologie brevetée de rejet du rayonnement naturel (NBR) et le système avancé pour l’identification des radio-isotopes ARIS exclusif avec le logiciel d’entreprise Thermo Scientific™ ViewPoint.
Protégez vos installations, votre personnel et le public grâce à une détection rapide des sources radioactives à l’aide d’un réseau de détection en temps réel des menaces liées aux rayonnements. Le système Thermo Scientific™ Matrix MRDS™ intègre la technologie de rejet du rayonnement naturel (NBR) Thermo Scientific™, qui distingue rapidement le rayonnement naturel et les sources artificielles en recourant à un procédé d’auto-étalonnage intelligent.
Minimisez la menace liée aux matières radioactives dans le flux de ferraille à l’aide d’un système sans fil de détection des rayonnements conçu pour une installation sur grappin. Le système de surveillance de GR sur grappin Thermo Scientific™ RadEye™ est un système sans fil de détection des rayonnements conçu pour être installé sur un grappin afin de surveiller la ferraille lorsqu’elle se trouve encore sur le tas de ferraille sous le grappin.
Élargissez la gamme d’applications et surveillez les zones de rayonnement gamma et neutronique de façon pratique et rentable à l’aide du dispositif de surveillance de surface mural Thermo Scientific™ RadEye. En cas de dépassement d’un seuil prédéfini, le système déclenche une alarme sonore/visuelle et le dispositif RadEye peut être immédiatement utilisé comme instrument portatif.
Détectez les menaces nucléaires dans les ports d’entrée avant qu’elles ne deviennent un danger pour les personnes et les biens grâce à un système de détection mobile des rayonnements pour les applications maritimes. 
Effectuez une surveillance simple et rapide, zone par zone, grâce au kit de surveillance par zone Thermo Scientific™ clés en main et prêt à l’emploi pour les centrales nucléaires.
Ressources
Support
We provide a single source for global integrated service, support and parts supply for all your radiation, measurement and security products. 
Request service ›