Gros plan sur les réponses à fournir
Des spectromètres et microscopes de paillasse aux analyseurs portatifs, nous offrons des solutions qui vous permettront de passer rapidement et facilement des échantillons à des réponses définitives.
Produits FTIR courants
Spectromètre FTIR Nicolet™ iS™50
Microscope infrarouge Nicolet™ iN™10
Spectromètre FT-NIR Nicolet™ iS™5N
Obtenez des réponses définitives pour la caractérisation et la vérification des matériaux. Les spectromètres FTIR Thermo Scientific™ assurent des flux de travaux rapides et faciles qui répondent aux besoins des laboratoires de contrôle de la qualité, universitaires, d’analyse et médico-légaux. Applications :
  • Polymères et plastiques
  • Médecine légale
  • Produits pharmaceutiques
  • Environnement
Nos microscopes infrarouge servent à caractériser les micro-échantillons pour le contrôle de la qualité, les services analytiques et la recherche (produits pharmaceutiques, polymères, emballages, revêtements, produits chimiques ou textiles). Ils permettent aussi de résoudre les problèmes rencontrés au cours du processus :
  • Analyse des défaillances
  • Vérification de la cohérence du produit
  • Reverse Engineering
  • Recherche et développement
Identifiez les différences de traitement à l’aide d’outils de déformulation d’échantillons pour l’analyse de défaillance, la validation de procédé et les enquêtes concurrentielles. Nous proposons également des outils pour l’identification et la séparation GC-IR, ainsi que pour les modules autorisant les mesures ATR, Raman et NIR.
Sur le terrain, identifiez des explosifs, des matières dangereuses ou des produits chimiques inconnus à l’aide de nos analyseurs FTIR portables. Légers et compacts, ces dispositifs sont parfaits pour les secouristes qui ont besoin d’obtenir rapidement des informations exploitables sur le site du sinistre ou de la situation d’urgence.
New - FTIR Microscope
See it. Scan it. Solve it.
With point-and-shoot simplicity, the new Thermo Scientific™ Nicolet™ iN™5 FTIR microscope provides fast, easy identification of contaminants and defects that affect product quality.  Walk-up and use operation gives you answers in minutes. 
  • Easy – as simple to use as a stereo microscope
  • Fast – point-and-shoot operation for fast answers
  • Reliable – built for years of worry-free operation
Ideal for the demands of the busy QA/QC lab, the Nicolet iN5 microscope will provide years of reliable operation across multiple users and products.