HB-FTIRselecGuide-1170x210-5844
Découvrir. Résoudre. Assurer la conformité.
Choisissez le spectromètre qui vous convient le mieux : le spectromètre FTIR Thermo Scientific™ Nicolet™ s’adapte à votre charge de travail, au niveau de compétence de l’utilisateur et à vos besoins en termes d’identification de produits chimiques. Que vous dirigiez un laboratoire de contrôle qualité, un laboratoire de recherche de pointe ou un laboratoire assurant la prestation de services analytiques, faites confiance au leader en matière de spectroscopie infrarouge pour vous fournir des données fiables. Grâce à nos équipes d’assistance technique extrêmement réactives, nous contribuons au fonctionnement continu de vos laboratoires, partout dans le monde.
Parlez à un expert
Tous les spectrophotomètres FTIR Thermo Scientific sont désormais compatibles avec le cloud, ce qui vous permet de consulter et de partager des données à tout moment et n’importe où.
Utilisez la spectroscopie infrarouge à transformée de Fourier (FTIR) pour :
  • Identifier des matériaux inconnus (par ex., médecine légale, restauration d’œuvres d’art, détection des contrefaçons) 
  • Procéder à des analyses de contaminants (par ex., services analytiques, gemmologie) 
  • De nouveaux produits d’ingénierie inverse (par ex., recherche en sciences des matériaux) 
  • Vérifier la structure chimique et la composition des mélanges (par ex., assurance qualité)
Spectromètre FTIR Nicolet iS5
Spectromètre FTIR Nicolet iS10
Spectromètre FTIR Nicolet iS50
Spectromètre FTIR Nicolet iS50R
Spectromètre FTIR Nicolet iG50
CARACTÉRISTIQUES :
Gamme spectrale IR moyen IR moyen IR lointain, moyen, proche et visible IR lointain, moyen, proche et visible Dédié à l’IR lointain, moyen ou proche
Changement de plage automatique Non Non  Oui (ABX en option) Oui (ABX en option) Non
Rapport signal/bruit ⱡ 35 000:1 50 000:1 >50 000:1 >50 000:1 >50 000:1
Résolution spectrale (cm-1) 0,8 (0,5 en option) 0,5 <0,09 <0,09 <0,09
Modes de balayage Linéaire Linéaire Linéaire, option double canal Linéaire, double canal, balayage pas à pas, TRS Niveau de recherche
Nombre de ports externes 0 1 4 4 1
Accessoires disponibles (informations ci-dessous)◊
  • Série iD ATR dédiée
  • Compatible avec les principaux accessoires tiers
  • Accessoires Smart
  • Compartiment d’échantillons de grande taille
  • Compatible avec les principaux accessoires tiers
  • Microscopie, TGA-IR
  • Accessoires Smart
  • Compartiment d’échantillons de grande taille
  • Compatible avec les principaux accessoires tiers
  • Microscopie, TGA-IR, NIR
  • Technologie ATR intégrée
  • Accessoires Smart
  • Compartiment d’échantillons de grande taille
  • Compatible avec les principaux accessoires tiers
  • Microscopie, GC-IR, TGA-IR, NIR, PM-IRRS, VCD, TRS*
  • Technologie ATR intégrée
Échantillonnage en ligne, direct et en production
Environnement de fonctionnement Portable et laboratoire Laboratoire Laboratoire Laboratoire Fabrication 
Conforme aux normes ASTM, EP/JP/USP, 21CFR-P11 Oui Oui Oui Oui Oui
Micro-échantillonnage (résolution spatiale) 50 microns 10 microns 10 microns 10 microns et revêtements monocouches Aucun
Portatif
IDÉAL POUR :
Analyse des procédés        
Recherche de matériaux    
✓✓
Assistance analytique et médecine légale  
✓✓
Contrôle qualité
Enseignement
ACCESSOIRES POUR : 
ATR diamant ATR diamant iD7 ATR diamant Smart iTX ATR diamant intégré ATR diamant intégré Personnalisable
Micro-échantillonnage Microspectroscopie SurveyIR Microscope Nicolet iN5 Microscope Nicolet Continuum Microscope Nicolet Continuum Personnalisable
Échantillonnage de gaz Oui Oui Oui Oui Aucun
Module proche de l’infrarouge Spectromètre FT-NIR Nicolet iS5N Sphère d’intégration Smart Module de sonde et sphère d’intégration NIR Module de sonde et sphère d’intégration NIR Non
Module TGA-IR Non Module TGA-IR Module TGA-IR Module TGA-IR Non
Échangeur de diviseur de faisceau (Beamsplitter) automatisé (ABX) Non Non ABX intégré ABX intégré Non
Module Raman Non Non Oui Oui Non
Module GC-IR Non Non Oui Oui Non
Expériences avancées       PM-IRRAS, VCD, balayage pas à pas, TRS*  
* PM-IRRAS = Spectroscopie infrarouge de réflexion-absorption à modulation de phase
     VCD = Dichroïsme circulaire vibrationnel
     TRS = Spectroscopie à résolution dans le temps
ⱡ SNR en une minute, résolution de 4 cm-1, apodisation Blackman-Harris
Industries dans lesquelles la spectroscopie FTIR fournit des réponses définitives :
Polymères et plastiques ● Pharmaceutique ● Automobile ● Stockage d’énergie ● Produits alimentaires et boissons ● Cosmétiques ● Ciment et construction ● Médecine légale ● Nanomatériaux ● Papier et peintures ● Restauration d’œuvres d’art