Applications FTIR
Les spectres FTIR révèlent la composition de solides, de liquides et de gaz. L’identification de matériaux inconnus et la confirmation de matériaux de production (entrant ou sortant) font partie des utilisations les plus fréquentes. Le contenu informatif est très spécifique dans la plupart des cas, permettant ainsi une bonne discrimination entre des matériaux similaires. La vitesse de l’analyse FTIR est particulièrement utile dans les applications de screening, tandis que sa sensibilité rend possible de nombreuses applications de recherche avancées.
L’ensemble de la gamme des applications FTIR est vaste. Certaines des applications les plus courantes sont les suivantes :
  • Vérification de la qualité de matériaux entrants / sortants
  • Déformulation de polymères, de caoutchoucs et d’autres matériaux par analyse thermogravimétrique infrarouge (TGA-IR) ou par chromatographie en phase gazeuse infrarouge (GC-IR)
  • Microanalyse de petites sections de matériaux afin d’identifier les contaminants
  • Analyse de films minces et de revêtements
  • Surveillance des émissions produites par des automobiles ou des cheminées industrielles
  • Analyse de défaillance.
De nombreux composants dans les automobiles sont parfaits pour l’analyse FTIR : les résines époxy, les revêtements à base d’huile sur les pièces, le carburant, les joints en caoutchouc, les joints toriques, les pneumatiques, les peintures, les tissus (produits ignifuges) et les gaz d’échappement, pour ne citer que quelques exemples.
Parcourez cette page pour en savoir plus sur les applications FTIR dans l’environnement, les alimentsla médecine légaleles produits pharmaceutiquesles polymères et les plastiquesle contrôle de la qualité et l’analyse générale.
Applications FTIR
Environment
Environnement
La spectroscopie infrarouge est une technique précieuse pour surveiller la qualité de l’air, tester la qualité de l’eau et analyser le sol afin de répondre aux préoccupations environnementales et sanitaires causées par l’augmentation des niveaux de pollution. La technique offre une méthode de test “verte” et des résultats rapides et précis avec l’avantage supplémentaire de réaliser des économies sur le coût des consommables.
Denrées alimentaires
Les entreprises agroalimentaires peuvent utiliser la technique de réflectance totale atténuée (ATR) des infrarouges pour la détermination rapide de la teneur en gras trans des produits alimentaires transformés. Cette analyse joue un rôle déterminant pour le respect des exigences de l’étiquetage des aliments et pour contribuer à favoriser des habitudes alimentaires saines.
Les sociétés agroalimentaires subissent de plus en plus de pression pour fabriquer des produits répondant aux spécifications des clients tout en augmentant la productivité et la rentabilité des installations. La spectroscopie dans le proche infrarouge est une solution qui aide les entreprises à optimiser leurs procédés de production et à garantir que leurs produits respectent les spécifications. La FT - infrarouge proche (FT-NIR) est une technologie pratique et facile à utiliser qui donne accès à des résultats précis, même à l’utilisateur le plus inexpérimenté.
Food
Forensics
Médecine légale
Les organismes internationaux de lutte contre la drogue, les services de police et les laboratoires douaniers font confiance à la spectroscopie pour identifier rapidement des drogues illicites, des preuves provenant de scènes de crime, des matières interdites et des marchandises de contrefaçon. Les techniques FTIR, FT-Raman, GC-IR et la microscopie IR permettent une description complète des échantillons médico-légaux et permettent aux scientifiques de la police criminelle de donner des avis d’expert en toute confiance devant les tribunaux.  Ces techniques peuvent fournir une analyse rapide, facile et homogène dans les domaines suivants :
  • Drogues saisies : substances réglementées et substances frelatantes
  • Laboratoires clandestins : évaluation chimique
  • Délit de fuite : peinture et matériaux
  • Identification de textiles : fibres, revêtements et résidus
Analyse médico-légale par spectroscopie FTIR
Produits pharmaceutiques
Les laboratoires pharmaceutiques sont confrontés à des exigences réglementaires strictes et à des pressions commerciales importantes tout au long de la ligne de développement des produits. La FTIR est une excellente technique pour l’analyse pharmaceutique car elle est facile à utiliser, sensible, rapide et contribue à garantir la conformité vis-à-vis de la réglementation à travers des protocoles de validation.  Applications :
  • Recherche pharmaceutique de base et élucidation structurelle
  • Mise au point et validation de formulations
  • Procédés de contrôle de la qualité pour matériaux en début ou en fin de production
  • Tests de conditionnement
Environment
Analyse pharmaceutique par spectroscopie FTIR
Polymers & Plastics
Polymères et plastiques
La spectroscopie FTIR est utilisée pour identifier rapidement et définitivement des composés tels que les plastiques composés, les mélanges, les matières de charge, les peintures, les caoutchoucs, les revêtements, les résines et les adhésifs. Elle peut être appliquée à toutes les phases de la durée de vie du produit, y compris l’analyse de la conception, de la fabrication et des défauts. Ceci en fait un instrument utile pour les scientifiques et les ingénieurs impliqués dans le développement de produits, le contrôle de la qualité et la résolution de problèmes. Les domaines clés où l’analyse infrarouge ajoute de la valeur comprennent :
  • Identification et vérification des matériaux
  • Évaluation des copolymères et des mélanges
  • Identification et évaluation quantitative des additifs
  • Identification des contaminants - en vrac et en surface
  • Évaluation de la dégradation moléculaire
Analyse de polymères par spectroscopie FTIR
Contrôle de la qualité
La spectroscopie infrarouge est un outil analytique idéal à la fois pour les analyses courantes de contrôle de la qualité (CQ) afin de vérifier la conformité des matériaux aux spécifications et pour les enquêtes analytiques visant à identifier les causes des défaillances lorsqu’elles surviennent. L’utilité de l’infrarouge à ces fins naît de la simplicité de l’analyse des échantillons et de l’acquisition des données, associée aux spectres riches en informations qu’il fournit.  Grâce à sa conception compacte et à sa robustesse, les instruments FTIR peuvent être placés dans le laboratoire analytique ou près de la chaîne de production.  Grâce à son faible coût, sa rapidité et sa simplicité d’analyse, la FTIR est une méthode de choix pour de nombreuses applications industrielles.
Quality Control
General
Généralités
La spectroscopie FTIR est fréquemment utilisée pour les tests de polymères et l’analyse pharmaceutique et médico-légale, mais l’application de cette technique est pratiquement sans limite et permet une analyse qualitative et quantitative d’une large gamme d’échantillons organiques et inorganiques. Que vous soyez un nouvel utilisateur ou un spécialiste de la spectroscopie, vous pouvez obtenir des données spectrales de qualité élevée afin d’accélérer  vos recherches, vos tests d’AQ/CQ courants, ou répondre à vos besoins de recherche.
Consultez nos ressources pour en savoir plus !
Spectroscopy, Elemental & Isotope Analysis Resource Library
Access a targeted collection of application notes, case studies, videos, webinars and white papers covering a range of applications for Fourier Transform infrared spectroscopy, Near-infrared spectroscopy, Raman spectroscopy, Nuclear Magnetic Resonance, Ultraviolet-Visible (UV-Vis) spectrophotometry, X-Ray Fluorescence, and more.
Resources
Support
  • Knowledge Base
    Thermo Scientific Knowledge Base for Molecular Spectroscopy offers a web-based, self-help option for answering product questions, accessing documentation and resolving issues.
Share