FTIR Basics
Introduction à la spectroscopie FTIR
La spectroscopie FTIR offre un vaste éventail de possibilités analytiques dans les laboratoires universitaires, analytiques, d’AQ/CQ et de médecine légale. Bien ancrée dans tous les domaines, de l’identification des composés à la surveillance des procédés et de la conformité à la réglementation, la FTIR couvre une large gamme d’applications chimiques, en particulier pour les polymères et les composés organiques. Découvrez les principes fondamentaux et la valeur de cette technique populaire en visionnant les tutoriels ci-dessous. Les vidéos offrent également un aperçu de deux détecteurs courants et de la fonction d’apodisation.
Popular FTIR products
Qu’est-ce que la FTIR ?
What is FTIR?
Le terme FTIR signifie l’infrarouge à transformée de Fourier, la méthode privilégiée de la spectroscopie infrarouge. Lorsque les rayons IR traversent l’échantillon, certains sont absorbés par l’échantillon, tandis que d’autres le traversent (sont transmis). Le signal qui en résulte au niveau du détecteur est un spectre qui représente une “empreinte moléculaire” de l’échantillon. L’utilité de la spectroscopie infrarouge naît du fait que différentes structures chimiques (molécules) produisent différentes empreintes spectrales.
Alors, qu’est-ce que la FTIR ?
  • La transformation de Fourier convertit la sortie du détecteur en un spectre interprétable.
  • La FTIR génère des spectres avec des motifs qui fournissent des informations structurelles.
Visionnez le tutoriel pour une description brève de ce que le terme "FTIR" signifie et comment les aspects "FT" et "IR" s’agencent ensemble.
Comment la FTIR fonctionne-t-elle et pourquoi l’utiliser ?
How Does FTIR Work and Why Use It?
La FTIR utilise l’interférométrie pour enregistrer des informations sur un matériau placé dans le faisceau infrarouge. La transformation de Fourier fournit des spectres que les analystes peuvent utiliser pour identifier ou quantifier le matériau.
  • Un spectre FTIR naît d’interférogrammes faisant l’objet d’un “décodage” en spectres reconnaissables
  • Les motifs de spectres aident à identifier l’échantillon, étant donné que les molécules présentent des empreintes IR spécifiques
Visionnez le tutoriel pour découvrir davantage l’essentiel de la FTIR et un bref examen des raisons qui font que c’est un outil si populaire.
Introduction sur l’échantillonnage FTIR
FTIR Sampling Introduction
Il existe quatre grandes techniques d’échantillonnage dans la FTIR :
  • Transmission
  • Réflectance totale atténuée (ATR)
  • Réflectance spéculaire
  • Réflectance diffuse
Chaque technique présente des avantages et des faiblesses qui motivent leur utilisation pour des échantillons spécifiques
Visionnez le tutoriel pour un bref coup d’œil aux quatre différents moyens avec lesquels les échantillons sont examinés en FTIR.
Échantillonnage et applications de la FTIR
Sampling and Applications of FTIR
La FTIR peut être un outil à fonction unique ou un instrument de recherche très flexible. En configurant la FTIR de manière à ce qu’elle utilise un dispositif d’échantillonnage spécifique, comme la transmission ou l’ATR par exemple, le spectromètre peut fournir une grande variété d’informations :
  • Identification d’une substance inconnue (le plus souvent)
  • Informations quantitatives, telles que les additifs ou des contaminants
  • Informations cinétiques via la croissance ou la dégradation d’absorptions infrarouges
  • Informations plus complexes, lorsqu’elle est associée à d’autres dispositifs telles que la TGA, la GC ou la rhéométrie
Enfin, la FTIR peut représenter une solution économique.
Visionnez le tutoriel pour un examen plus approfondi des techniques d’échantillonnage FTIR, y compris l’échantillonnage couplé. Des exemples sont illustrés et discutés, ce qui donne un aperçu de ce qui est possible.
Vidéos sur les détecteurs FTIR à la une
Le professeur offre une vue d’ensemble sur deux détecteurs FTIR courants, DTGS et MCT, afin de vous aider à choisir le détecteur le mieux adapté à vos applications FTIR.
Entrez dans le laboratoire et assistez à une démonstration sur les détecteurs DTGS et MCT.
Vidéos sur l’apodisation FTIR à la une
Le professeur offre une vue d’ensemble facile à comprendre sur l’apodisation, une fonction mathématique qui s’applique au spectre FTIR.
Entrez dans le laboratoire pour voir les effets de l’apodisation appliqués au spectre FTIR.
Présentation de Mike
Dr. Michael Bradley a obtenu sa licence en chimie de l’Université de la Caroline du sud (États-Unis) et son doctorat en chimie physique de l’Université de l’Illinois (États-Unis). Il est également titulaire d’une maîtrise en administration des affaires spécialisée en gestion. Il a enseigné la chimie des premier et deuxième cycles pendant 15 ans avant de devenir un scientifique d’applications sur le terrain chez Thermo Nicolet, puis chez Thermo Fisher Scientific, en 2002. Il est désormais le responsable marketing pour les produits de microscopie FTIR.
Les groupes fonctionnels sont des unités structurelles au sein de composés organiques définis par des arrangements d’atomes et de liaison spécifiques. L’Infrarouge est un puissant outil d’identification des groupes fonctionnels en raison des fréquences d’absorption similaires pour ces groupes dans différentes molécules. La fréquence réelle est influencée par l’environnement, de sorte que le graphique de référence montre des bandes larges plutôt que des fréquences spécifiques. L’identification des groupes fonctionnels est un élément essentiel de la spectroscopie IR et de la chimie organique.
Les spectromètres FTIR flexibles, comme le spectromètre FTIR Thermo Scientific™ Nicolet™ iS50, peut être configuré pour couvrir un large éventail de performances. La plage spectrale en fait partie et, comme indiquées dans ce graphique, certaines combinaisons de composants offrent des performances élevées dans certaines plages. Il y a souvent des compromis à faire, comme entre une haute sensibilité en utilisant un détecteur MCT-A à refroidissement par azote liquide et une gamme spectrale plus large mais de sensibilité moindre en utilisant le détecteur à température ambiante DLaTGS.
Spectroscopy, Elemental & Isotope Analysis Resource Library
Access a targeted collection of application notes, case studies, videos, webinars and white papers covering a range of applications for Fourier Transform infrared spectroscopy, Near-infrared spectroscopy, Raman spectroscopy, Nuclear Magnetic Resonance, Ultraviolet-Visible (UV-Vis) spectrophotometry, X-Ray Fluorescence, and more.
Support
  • Knowledge Base
    Thermo Scientific Knowledge Base for Molecular Spectroscopy offers a web-based, self-help option for answering product questions, accessing documentation and resolving issues.
Share