Attenuated Total Reflection
Comment ça fonctionne ?
Un accessoire ATR fonctionne en mesurant les modifications survenant dans un faisceau infrarouge reflété en interne lorsque le faisceau entre en contact avec un échantillon. Un faisceau infrarouge est dirigé vers un cristal optiquement dense avec un indice de réfraction élevé à un certain angle. Cette réflectance interne crée une onde évanescente qui s’étend au-delà de la surface du cristal et à l’intérieur de l’échantillon qui est en contact avec le cristal.
Dans les régions du spectre IR où l’échantillon absorbe de l’énergie, l’onde évanescente est atténuée. Le faisceau atténuée revient au cristal, puis quitte l’extrémité opposée du cristal et est dirigé vers le détecteur dans le spectromètre IR. Le détecteur enregistre le faisceau IR atténué sous forme d’un signal d’interférogramme, qui peut ensuite être utilisé pour générer un spectre IR. 
Visionner la série de vidéos
Quels types d’échantillons pouvez-vous analyser avec l’ATR ?
L’ATR est idéale pour des échantillons fortement absorbants ou épais qui produisent souvent des pics intenses lorsqu’ils sont mesurés par transmission. L’ATR fonctionne bien pour ces échantillons car l’intensité des ondes évanescentes se dégrade exponentiellement avec la distance à partir de la surface du cristal ATR, ce qui rend la technique généralement insensible à l’épaisseur des échantillons. 
Les autres solides qui conviennent bien à l’ATR comprennent les échantillons solides homogènes, la couche de surface d’un solide multi-stratifié ou le revêtement appliqué sur un solide. Même les solides de forme irrégulière ou durs peuvent être analysés en utilisant un matériau de cristal d’ATR dur tel que le diamant. Solides idéaux :
  • Laminés 
  • Peintures 
  • Plastiques
  • Caoutchoucs
  • Revêtements
  • Poudres naturelles
  • Matières solides pouvant être broyées en poudre
En outre, l’ATR est souvent la méthode privilégiée pour l’analyse des liquides car il suffit qu’une goutte de liquide soit déposée sur le cristal. L’ATR peut être utilisée pour analyser les matériaux suivants :
  • Solutions aqueuses à écoulement libre
  • Liquides visqueux
  • Revêtements
  • Biomatériaux
Quels sont les avantages de l’ATR ?
  • Préparation d’échantillons minimale : placez l’échantillon sur le cristal et recueillez les données
  • Nettoyage rapide et facile : il vous suffit de retirer l’échantillon et de nettoyer la surface du cristal
  • Analyse des échantillons dans leur élément naturel : il n’est plus nécessaire de les chauffer, de les compresser en granulés ou de les moudre afin de recueillir les spectres
  • Parfaite pour des échantillons fortement absorbants ou épais : parfaite pour les échantillons difficiles comme le caoutchouc noir
Séminaires en ligne à la demande sur l’ATR
Spectroscopie simplifiée : Échantillonnage ATR dans la FTIR
L’échantillonnage par réflectance totale atténuée (ATR) a révolutionné la spectroscopie FTIR grâce à sa simplicité de manipulation des échantillons et son applicabilité quasi universelle. Ce séminaire en ligne présente la théorie et l’utilisation de base, des idées pour l’ATR et illustre de nombreux exemples. Inscrivez-vous pour ce séminaire en ligne à la demande et découvrez-en plus.
ATR : visionnez cette série de vidéos pour en savoir plus
Notions fondamentales
Préparation des échantillons
Collecte de données
Introducing Mike
Dr. Michael Bradley received his BS degree in chemistry from the University of South Carolina and his PhD in physical chemistry from the University of Illinois, and also completed his MBA in management. He taught graduate and undergraduate chemistry for 15 years, prior to becoming a field applications scientist with Thermo Nicolet, subsequently Thermo Fisher Scientific, in 2002. He is now the marketing manager for FTIR and FTIR microscopy products.
Spectroscopy, Elemental & Isotope Analysis Resource Library
Access a targeted collection of application notes, case studies, videos, webinars and white papers covering a range of applications for Fourier Transform infrared spectroscopy, Near-infrared spectroscopy, Raman spectroscopy, Nuclear Magnetic Resonance, Ultraviolet-Visible (UV-Vis) spectrophotometry, X-Ray Fluorescence, and more.
Support
  • Knowledge Base
    Thermo Scientific Knowledge Base for Molecular Spectroscopy offers a web-based, self-help option for answering product questions, accessing documentation and resolving issues.
Share