Specular Reflectance
Comment ça fonctionne ?
La réflectance spéculaire véritable est une technique de mesure de surface qui fonctionne sur le principe de l’efficacité réflective. Ce principe stipule que chaque échantillon a un indice de réfraction qui varie avec la fréquence de la lumière à laquelle il est exposé. Au lieu d’examiner l’énergie qui passe à travers l’échantillon, la réflectance spéculaire véritable mesure l’énergie qui est réfléchie par la surface d’un échantillon, c’est-à-dire son indice de réfraction. En examinant les bandes de fréquence parmi lesquelles le taux de modification de l’indice de réfraction est élevé, les utilisateurs peuvent faire des suppositions concernant l’absorbance de l’échantillon. La technique de réflectance spéculaire véritable offre d’excellentes données qualitatives.
Visionner la série de vidéos
La réflexion-absorption fonctionne sur le même principe mais, en raison des propriétés de l’échantillon, une partie de l’énergie passe à travers la couche de surface, est absorbée par la majorité de l’échantillon et est ensuite réfléchie par un substrat au-dessous de la couche superficielle. L’association de la réflectance spéculaire véritable et de la réflexion-absorption peut avoir lieu lorsque les critères pour les deux techniques sont réunis. Si une comparaison qualitative des spectres de transmission est souhaitée, les utilisateurs peuvent appliquer les relations de Kramers-Kronig aux données afin de supprimer les effets de dispersion.
Quels types d’échantillons pouvez-vous analyser ?
La réflectance spéculaire est couramment utilisée pour analyser les échantillons organiques et inorganiques qui présentent des grandes surfaces réfléchissantes plates. La réflexion-absorption peut avoir lieu lorsque l’un des critères ci-dessus est compromis et que l’échantillon est constitué d’un substrat réfléchissant juste en dessous de sa surface. Ce type d’analyse est couramment utilisé pour les matériaux suivants :
  • Surfaces métalliques
  • Films minces sur substrats réfléchissants
  • Plaquettes de silicium
  • Matériaux laminés sur les métaux
Quels sont les avantages de la réflectance spéculaire ?
  • Sensibilité aux échantillons monocouche : peut détecter des revêtements d’épaisseur de l’ordre de l’angström sur des substrats métalliques
  • Analyse non destructive : aucun contact ou dommages de l’échantillon pendant l’analyse
  • Vaste gamme d’accessoires disponible : les principaux accessoires pour spectromètre et microscope peuvent être utilisés en fonction de la taille de l’échantillon et de l’épaisseur de la couche superficielle
Réflectance spéculaire - visionnez cette série de vidéos pour en savoir plus
Notions fondamentales
Collecte de données
Introducing Mike
Dr. Michael Bradley received his BS degree in chemistry from the University of South Carolina and his PhD in physical chemistry from the University of Illinois, and also completed his MBA in management. He taught graduate and undergraduate chemistry for 15 years, prior to becoming a field applications scientist with Thermo Nicolet, subsequently Thermo Fisher Scientific, in 2002. He is now the marketing manager for FTIR and FTIR microscopy products.
Spectroscopy, Elemental & Isotope Analysis Resource Library
Access a targeted collection of application notes, case studies, videos, webinars and white papers covering a range of applications for Fourier Transform infrared spectroscopy, Near-infrared spectroscopy, Raman spectroscopy, Nuclear Magnetic Resonance, Ultraviolet-Visible (UV-Vis) spectrophotometry, X-Ray Fluorescence, and more.
Resources
Support
  • Knowledge Base
    Thermo Scientific Knowledge Base for Molecular Spectroscopy offers a web-based, self-help option for answering product questions, accessing documentation and resolving issues.
Share