DNA、siRNA、オリゴヌクレオチドおよびRNAが細胞内に導入されているという確かな信頼の持てる、Invitrogen™  トランスフェクション試薬
  • 優れたデリバリ - トランスフェクトすることの困難さが広く知られている細胞型を含めて、幅広い細胞型のトランスフェクションを高い効率で行えます。
  • 毒性のないパフォーマンス - 試薬の存在ではなく核酸の存在に起因する結果が得られます。
  • 少ない至適化工程 - 迅速、簡単なプロトコールが大部分の細胞株に提供されます。
トランスフェクション試薬選択ガイド
試薬 DNA mRNA RNAi 共-
デリバリ
トランスフェクションが容易な接着細胞 トランスフェクションが困難な接着細胞 浮遊培養細胞
新製品 Lipofectamine® 3000
Lipofectamine® RNAiMAX    
Lipofectamine® 2000
Lipofectamine® LTX      
Neon® エレクトロポレーション
Invivofectamine® 2.0     該当せず 該当せず In vivo
Life Technologies > 社のお届けするその他のトランスフェクション試薬はこちらから
試薬 DNA mRNA RNAi 共-
デリバリ
トランスフェクションが容易な接着細胞 トランスフェクションが困難な接着細胞 浮遊培養細胞
新製品 Lipofectamine® 3000
Lipofectamine® RNAiMAX    
Lipofectamine® 2000
Lipofectamine® LTX      
Neon® エレクトロポレーション
Invivofectamine® 2.0     該当せず 該当せず In vivo
Life Technologies > 社のお届けするその他のトランスフェクション試薬はこちらから
Life Technologies社のお届けするその他のトランスフェクション試薬
トランスフェクション試薬 主な特長& 試薬のアプリケーション
ExpiFectamine® 293 トランスフェクションキット
  • 密度の高い浮遊細胞のトランスフェクションのためにデザインされており、トランスフェクションのパフォーマンスおよびタンパク質の発現を高めるための、適合性のあるトランスフェクションエンハンサーが含まれています。
  • 高密度の293培養細胞に使用した場合、他のトランスフェクション試薬よりも2~10倍高いタンパク質収量が達成されます。
  • 安定性および再現性のあるトランスフェクション結果が得られます。
  • 1 mL 未満から10 L を超える容積まで、培養容積をスケール化することが可能で、スケール化を行っても同容積当たりのタンパク質収量は維持されます。
Lipofectamine® 2000 CD トランスフェクション試薬
  • Lipofectamine® 2000と同等のパフォーマンスを示す、動物起源物質不含 保証付き(“CD” = 既知組成)
Oligofectamine® トランスフェクション試薬
  • アンチセンスのオリゴヌクレオチドのトランスフェクション
293fectin™ トランスフェクション試薬
  • 一過性のタンパク質発現用に、FreeStyle™ 293発現システムと組み合わせて使用されます。
  • FreeStyle™ 293-F 浮遊細胞用に至適化されています。
Cellfectin® トランスフェクション試薬
  • S2、Sf9、Sf21 およびHigh Five™ 細胞を含む、昆虫細胞のトランスフェクッション用に最適です。
DMRIE-C トランスフェクション試薬
  • CHO細胞株、リンパ細胞株およびJurkat 細胞株を含む、浮遊細胞のトランスフェクション
Lipofectamine® トランスフェクション試薬
  • プラスミドDNAのトランスフェクションのための第一世代試薬
  • 殆どの場合において、Lipofectamine® 2000 が、Lipofectamine® トランスフェクション試薬よりも優れたパフォーマンスを提供します。
Lipofectin® トランスフェクション試薬
  • プラスミドDNAのトランスフェクションのための第一世代試薬
  • 殆どの場合において、 Lipofectamine® 2000 が、Lipofectin® トランスフェクション試薬よりも優れたパフォーマンスを提供します。
Optifect™ トランスフェクション試薬
  • 低コンフルエントなアプリケーション用にデザインされた、汎用性試薬(トランスフェクション時において、<70% cコンフルエント)
  • トランスフェクション試薬に感受性の高い細胞株に有用です。
一般的な情報