レオメーターおよび粘度計
測定から得られる情報を最大化して生産性を向上
Thermo Scientific レオメーターおよび粘度計は、流体およびその他の複雑な材料の特性を正確に測定できるよう設計されており、材料の特性に関する情報を最大限に引き出すことができます。 Thermo Scientific™ HAAKE™ レオメーターは、品質管理、製品開発、および研究アプリケーションにおいて、正確かつ簡単に使用できることで好評をいただいています。 当社の粘度計では、流体挙動を迅速に測定できる上、お客様のアプリケーションに細やかに対応します。
次のステップへ
クイックリンク
定評あるレオメーターおよび粘度計
関連するレオメーターおよび粘度計カテゴリー
より迅速に総合的な物性評価ができる最先端のモジュール式高性能レオメーターシステムです。 Thermo Scientific HAAKE レオメーターには、ユーザーの習熟度、あらゆるアプリケーションに対応できるアクセサリおよびソフトウェアが揃っています。多用途で革新的な測定装置はお客様の生産性を大幅に向上させます。。
Thermo Scientific HAAKE CaBER™ 1 伸長せん断レオメーターを使用することで、流体および半固体の伸長特性を分析することができます。 回転式レオメーターで得られる情報を超えて、材料特性に関する貴重な情報が取得できます。
Thermo Scientific HAAKE PCR(プロセス制御レオメーター)は、革新的なプロセス制御技術を備え、メルトインデックスと溶融粘度のオンラインレオロジー測定が行えます。
分光器との統合による同時測定や顕微鏡を使用した同時測定により、レオロジー分析の可能性を拡げます。 高精度でサンプル温度を制御し、特殊材料の測定が行えます。
透明なニュートン流体および気体の絶対粘度値を正確に測定できます。 Thermo Scientific 落球式粘度計により、化学、医薬品、食品、および石油産業でのアプリケーションにおける流体挙動を正確に評価することができます。
当社の回転式粘度計により、流体挙動を正確、迅速、簡単に測定できます。 認証規格に準じた QC 検査および比較計測に最適です。 携帯型粘度計を使用すれば、ラボ、現場、生産環境で粘度を測定できます。
注目の動画
Thermo Scientific HAAKE Viscotester iQ レオメーターシリーズ
トレーニング動画ライブラリ
サンプルの正しい投入とトリミング
データの正確さと再現性は、サンプルのセッティング方法に強く依存します。
HAAKE RheoWin による温度校正
実際のサンプル温度を測定し、HAAKE RheoWin ソフトウェアに表示された温度を調整します。
HAAKE RheoWin における粘度校正
適切なテスト方法のセットアップとその実施の様子を示した例をご覧ください。
サンプルセット方法からデータ解釈まで高い信頼性で測定
品質は重要です。 高い信頼性で測定すれば、製品の品質は常に基準を満たします。 現状のレオメーター測定は要求レベルに合っていますか?
このホワイトペーパーをダウンロードして、レオメーター、アクセサリ、ソフトウェア、さらにサンプリング手順を最適化して、安定した品質管理を実現する方法の検討にお役立てください。 このホワイトペーパーでは、最適なアクセサリはどれか、ソフトウェアがサポートすべき機能とは何か、サンプリングに際して検討すべき事項を説明しています。
ホワイトペーパーをダウンロードする
オンデマンド e-learning: 食品サンプルを適切に取り扱いすることによるレオロジー挙動の改善
食品サンプルの取り扱いや試験方法自体の間違いにより、重要なレオロジーの結果が台無しになる可能性があります。 
レオメーターを稼動させる前に、この e-learning で食品分析の重要なステップをご確認ください
e-learning を見る
Thermo Scientific マテリアルキャラクタリゼーション装置の All-You-Need サービスシステム
必要なサービスモジュールのみをご選択ください。 装置のご購入時、保証期間中、またはその後など、いつでもモジュールを追加することができます。 当社はあらゆる種類のサービス課題(設置、検査、検証、修理、メンテナンス、およびトレーニング)に対応する、お客様の立場に立った柔軟なサービスモジュールを提供します。
提供しているサービス:  
• 緊急対応
• 延長保証
• 据付
• メンテナンスおよび校正
サービスパンフレットのダウンロード › ›
• 修理および検査
• トレーニング
• 出張および費用