Now, you can go beyond the limits of real-time PCR with the new QuantStudio™ 3D Digital PCR System. It easily and affordably offers the precision and sensitivity you need for your application. Imagine what you will be able to do in your research!
QuantStudio™ 3D デジタル PCR システム
PCR 産物のゲル電気泳動を第一世代、リアルタイムPCR による定量的PCR を第二世代とすると、デジタルPCR の革新的な手法は第三世代といえます。
このデジタルPCR は核酸の絶対定量を必要とするアプリケーションにおいて、リアルタイムPCR の限界を超える能力を提供する画期的な技術です。標準曲線を必要とせず、高感度・高精度な絶対定量を可能にする技術は、低濃度サンプルの定量やRare Variant の検出において、新しい解析手法として期待されています。
QuantStudio™ 3D デジタル PCR システムは、拡張性に富んだチップを採用した新しいデジタルPCR システムです。コンパクトなシステムはどこにでも設置が可能で、チップベースのフォーマットはシンプルなワークフローを実現し、第三世代PCR 技術を全ての研究室にもたらします。
The Next Generation of PCR Is Here
The QuantStudio™ 3D Digital PCR System is:
  • Simple – as little as one minute to load, then one minute to read, in a drop-less workflow
  • Scalable – the chip-based platform can easily scale throughput and dynamic range
  • Affordable – priced more than 50% lower than competing digital PCR platforms