showcase.par.34830.image.0.0.1
  • 推奨濃度はわずか5 nM - siRNAの使用量が多いほど起こるオフターゲット効果と細胞毒性を低減
  • デザインアルゴリズムを大幅に改良 - 抑制効果の高いsiRNAの予測精度が従来よりも25%以上向上
  • 高度なバイオインフォマティクス処理 - オフターゲット効果のリスクの高い配列を削除
  • 修飾型siRNA - LNA修飾によりセンス鎖が原因となる擬陽性反応を排除
Silencer® Select Pre-Designed & Validated siRNA について詳しくはこちらから
注文のご案内:
Silencer® Select RNAiの検索
Silencer® Select siRNAs には、Pre-Designed と Validated の 2 種類があります。 Pre-Designed siRNAs は、ターゲットに対して抑制効果を持つことを保証しています。Validated はターゲット遺伝子の発現をメッセンジャーRNAレベルで80%以上減少させることを実験で検証済みです。
ご注文ガイドはこちらから
Custom Silencer® Select RNAiの合成
Custom Select siRNA合成サービスでは、お好きな21塩基の配列のsiRNAに、弊社のSilencer® Select RNAi と同じ化学修飾を加えて合成することができます。
ご注文ガイドはこちらから
TaqMan Assays、Ambion Silencer select siRNA等のアプライドバイオシステムズ製品のご購入はアプライドバイオシステムズ製品購入専用サイト「appliedbiosystems.com」をご利用ください。
アカウントをまだお持ちでない方は、「アカウントの種類」についてご確認ください。
appliedbiosystems.com ログイン   アカウントの種類
コントロール
ライブラリー
Silencer select siRNA が最も優れたsiRNAである理由?
100%保証。業界で最高の保証基準
Life Technologies社では、同一ターゲットに対して、2種類のSilencer Select Pre-designed siRNAを購入された場合、それら2種類のsiRNAsによりターゲットmRNAが、70%以上サイレンシングされることを保証いたします。 保証については、siRNAは5 nM以上の濃度で導入して頂くことが必須で、導入後48時間のmRNAレベルでの抑制が保証対象となります。 リアルタイム RT-PCR による検証をお奨めしますが、他アプリケーションによる検証でも構いません。 さらに、ポジティブコントロールsiRNAによるノックダウンが80%を超えることをご提示頂き、トランスフェクションに問題がないことを確認させて頂きます。 適切なポジティブコントロールを用いて十分な抑制が得られたにも関わらず、保証対象レベルのノックダウンが得られなかった場合、一回に限り、2種類まで、新たにデザインされたSilencer Select siRNAを無料でご提供いたします。 この保証は、お取替えした製品には適用されません。 上記の
製品お取替えは、Life Technologies社が負う唯一の義務であり、上記保証に関する、ユーザーの唯一かつ排他的な救済措置であるとします。 製品のお取替えに関しては、テクニカルサービスまでお問い合わせください。 トランスフェクション効率およびmRNAノックダウン測定値を示すデータをお手元にご用意ください。 製品のお取替えが必要な場合には、テクニカルサポートまでご連絡ください。