お客様の仕様に合ったカスタム合成と予め設計されたフォーマット
全てお客様の仕様に合うよう構築された、あらゆる範囲のカスタム合成のオリゴヌクレオチドプライマー、プローブおよび遺伝子を提供しており、PCR 、クローニング、ハイブリダイゼーション、リアルタイムPCRアッセイ、タンパク質発現、その他、適切なオプションもあります。 簡単なオンライン注文ツールおよび便利な納期により、お客様は研究を続けられます。Applied Biosystems™ TaqMan® AssaysおよびInvitrogen™ GeneArt™ 人工遺伝子合成サービスにより、お客様が期待する品質、信頼性、利便性を提供します。 
カスタムオリゴの他に、RNA干渉研究のためのTaqMan Assays、Invitrogen™ Silencer™ Select siRNA および Stealth RNAi™ siRNA のデザイン済プライマー/プローブセット、また汎用オリゴとハイブリダイゼーションプローブも提供しています。
オンラインオーダーをご利用いただけるアカウントはThermofisher.com用のアカウントとAppliedbiosystems.com(AB.com)用の2種類があります。
詳細は「アカウントの種類について」のページをご覧ください。
Thermofisher.comアカウントご利用
ログイン  新規登録  登録内容変更
スタンダードDNA、修飾塩基、および5 '/3 '修飾ヌクレオチドを選択いただき、お客様のアプリケーションニーズを全て満たせるように、5種類の量と4つの純度レベルでカスタムオリゴを注文することができます。
お客様独自のカスタムRNAiオリゴを設計下さい。あるいは弊社のデータベースを用いて設計済み、ベンチテスト済みRNAiシーケンスを検索して下さい。RNAオリゴは96ウェルプレートで提供され、簡単な再注文オプションにより時間を節約できます 。
必要とする正確な遺伝子シーケンスを、ベクターを選択して迅速な合成と構築により入手して下さい。 タンパク質を最大限に収量し、また高い精度を得るため、オプションの Invitrogen™ GeneOptimizer™ソフトウェアをお使い下さい。
最大3 kb の合成 ready-to-clone Invitrogen™ GeneArt™ Strings™ DNA Fragmentsは、長さに応じて約9-12営業日でお届けします。 簡単なオンライン注文ツールを使用して、柔軟で手頃な価格でお客様のフラグメントを最適化して下さい。
Invitrogen™ TrueGuide™ gRNAは完全長かつデザイン済みで、すぐにトランスフェクション可能なgRNAです。CRISPR-Cas9ゲノム編集のワークフローを簡素化し、編集ツールの作成に時間を費やすことなく、細胞モデルの構築に専念して研究を進めることができます。TrueGuide CRISPR gRNAは当社のCRISPR デザインツールを用いて作成され、特異性を損なうことなく編集効率を最大限に得られるよう選択されています。
AB.comアカウントご利用
ログイン  新規登録  登録内容変更
遺伝子発現、 SNPジェノタイピング、コピー数多型、変異検出およびその他について、アッセイ検索ツールを用いてシングルチューブのTaqMan Assaysを見つけることができます。
※Thermofisher.comのアカウントはご利用いただけません。
最新のsiRNAデザインとLNA修飾によって低濃度で高いノックダウン効果を発揮するSilencer Select siRNAの検索及びカスタムデザイン/カスタム合成のご注文を行えます。
※Thermofisher.comのアカウントはご利用いただけません。
miRNA機能解析(アップ/ダウンレギュレーション)用途のプレカーサーRNA及びアンチセンスRNAを検索できます。
※Thermofisher.comのアカウントはご利用いただけません。
遺伝子発現およびジェノタイピングのためのTaqManプローブおよびPrimer/Probeキット、またフラグメント解析用の 5 '蛍光ラベルプライマーとノンラベルプライマー付き蛍光プライマーペアからお選びいただけます。
※Thermofisher.comのアカウントはご利用いただけません。
TaqMan Assay / Plate / Card のドキュメンテーションはオンラインに移行しました。ダウンロードサイトよりご入手ください。
ダウンロードサイト
オンラインオーダー サポート関連ページ(Thermofisher.comアカウント用)
他のプライマー、プローブおよびヌクレオチド
Applied Biosystems TaqMan Assays