標準的なデオキシヌクレオチド塩基のほかに、各種修飾塩基や末端修飾にも対応いたします。
ご注文の前にご確認ください。
2018年4月よりチューブキャップの仕様を変更しております。
詳しくはこちらをご覧ください。
プライマー名(oligo name)には、"-" ハイフン、"( )" 括弧、"_" アンダーバー、"." ドットがご利用いただけます。
上記以外の記号「+、*、#、! など」はご利用いただけませんのでご注意ください。
当サイトでは、Google Chromeでのご利用を推奨しております。 そのほかの対応ブラウザについては、こちらをご確認ください。
なお、Safari 5はご利用いただけませんのでご注意ください。
DNAプライマーのオーダーエントリー時にエラーメッセージが出る場合はこちらをご覧ください。
現在、弊社Webサイト(http://www.thermofisher.com/)にて、動作遅延が稀に発生することを確認しております。
ご利用者のみなさまにはご不便をおかけし、大変申し訳ございません。弊社システム担当部署にて影響範囲及び発生原因についての特定を行っております。改善まで今しばらくお待ちください。
お問い合わせ先
メールアドレス:Jpprimerorder@invitrogen.com  /  電話番号:03-6832-6980(ガイダンス2)
サービスラインナップ
バリューオリゴ
30塩基まで一律価格のお得なプライマー
翌日のお届けとなります
個別注文
アップロード注文
  • 7-30塩基
  • 40nmolスケール
  • 脱塩 / 非修飾品のみ
  • 翌日のお届け
スタンダードオリゴ
最短納期でお届けするプライマー
各種修飾にも対応しています
個別注文
アップロード注文
  • 7-100塩基
  • 50 / 200 nmol / 1 µmolスケール
  • 脱塩 / カートリッジ
    / HPLC /PAGE精製
  • 5’ / 3’ 末端修飾、内部修飾
プレートオリゴ
96well フォーマットで
ご納品するプライマー
アップロード注文
  • 1プレート24本以上~
  • 7-80塩基
  • 50 / 200nmolスケール
  • 脱塩 / カートリッジ精製