HDI-iS5-230x195
생산현장, 창고, 그리고 연구실까지- Thermo Scientific™ Nicolet™ iS™5 FT-IR Spectrometer 를 설치하십시오. 소형 사이즈, 합리적인 가격과 탁월한 성능까지, Thermo Scientific™ Nicolet™ iS™5 FT-IR Spectrometer는 완벽한 성과를 제공하며 입문 분광계로 사용 가능합니다. 이것은 이상적인 분광계로 제품 보증 테스트와 전 세계의 산업, 정부, 교육 실험실에서 물질 확인용으로 사용할 수 있습니다. 
Nicolet iS5 FT-IR Spectrometer은 유연한 샘플 핸들링(handling), 가벼운 디자인(13.5 x 10.9 in. (35x 28cm) and 22 lb. (10kg)), 그리고 산업을 선도하는 Thermo Scientific™ OMNIC™ 소프트 웨어를 포함하며 다른 Thermo Scientific Nicolet FT-IR 분광계 모델에서 발견되고, 현장에서 검증된 FT-IR 기술을 사용합니다. 
The Nicolet iS5 FT-IR Spectrometer의 특징
견고한 디자인
The Nicolet iS5 FT-IR Spectrometer은 대부분의 환경에서 무오류작동을 보증하도록 고안되었습니다. 
•  견고한 마그네슘 합금 틀로 둘러쌓여진 현장에서 검증된 광학 기능 
•  열 제어식 다이오드 레이저는 오랜 기간 동안 문제 없는 사용을 보장합니다
•  사용자가 접근 가능한 부분은 서비스 비용을 최소화합니다
•  넓은 범위의 온도와 습도 상태를 견딜 수 있습니다
•  진동, 전자 방해, 먼지, 그리고 젖혀짐 기능이 포함되어 있습니다. 
•  마그네슘 합금 구조는 단단함, 열물성, 방진구 그리고 감소된 무게에 대한 탁월한 역학적 특성을 제공합니다. 
쉬운 유지/보수
현미경의 IR source와 건조제 교체를 위해 서비스콜은 물론 기구를 열 필요조차 없습니다.