유세포분석기
Attune Flow Cytometer는 혁신적인 음향 유체역학적 집속(acoustic-assisted hydrodynamic focusing) 기술을 사용하여 다색 유세포분석에서 레이저를 사용한 질의연구 이전에 세포를 정렬시킵니다. 이 기술을 통해 유지, 사용, 관리가 쉬운 하나의 실험대 기기에서 기존 세포분석기보다 10배 빠른 시료 처리 속도로 정확한 데이터를 얻을 수 있습니다.
- Attune NxT Flow Cytometer에 대해 자세히 알아보기
- 음향 집속 기술에 대한 자세한 내용