New to Gene Synthesis? From project setup through to final ordering, we've got you covered with our tutorials that will guide you each step of the way.
Check more tutorial videos available.
The GeneArt® Gene Synthesis service offers chemical synthesis, cloning, and sequence verification of virtually any desired genetic sequence. You will receive a bacterial stab and/or purified plasmid containing your synthesized gene—ready for downstream applications.
Order GeneArt® Gene Synthesis now!
GeneArt® It!—GeneArt® Gene Synthesis Product Selection Guide
How To Order
  • Configure your project on your own in our online portal
  • Fast and easy project design
  • NEW Track your online project order status
  • Instant overview of project history
  • Tutorials
Order now
Rush service available upon request
View the GeneArt® Gene Synthesis Conditions of Sale (PDF)
Request via email
View the GeneArt® Gene Synthesis Conditions of Sale (PDF)
유전자 합성은 기존의 클로닝을 대체하는 빠르고 간편한 방법입니다.
클로닝 경험이 많지 않거나 시간 절약을 원하신다면 GeneArt® 유전자 합성 서비스에서 여러분의 아이디어를 계획 단계에서 실험 단계로 빠르게 발전시킬 수 있도록 도와드립니다. 대형 제약회사, 생명공학 회사, 기초 연구기관 등 다양한 고객들에게 18만 건 이상 성공적으로 합성 서비스를 제공한 본사의 경험에서 혜택을 누리세요. 아래 비교 그림에서 기존 클로닝 대비 절감된 시간과 노력을 보여줍니다.
GeneArt® 유전자 합성 서비스 생산 시간
Gene 유전자 길이 생산 시간(영업일)
표준* 고속* 초고속***
≤1,200 bp** 9 7 5
1,201**–1,800 bp 14 12 7
1,801–3,000 bp 14 12 해당 없음
3,001–5,000 bp 19 17 해당 없음
>5,000 bp Get a quote Get a quote 해당 없음
복잡한 시퀀스 Get a quote Get a quote 해당 없음
*표준 유전자 합성(non-complex, GC 함량 10% - 80%)에 적용.
** GC 함량 10% - 20% 또는 75% - 80%인 경우: 1,200 bp 대신 1,000 bp.
***시퀀스 평가에 따름. 3:00 p.m. CET 이전 주문에 한함.
참고: 가끔 요청된 시퀀스에 독성이 있거나 유전적으로 불안정한 것으로 나타나는 경우가 있습니다. 위 생산 시간은 E.coli에서 유전적으로 안정적인 비독성 시퀀스에만 적용됩니다.
GeneArt® 유전자 합성의 장점
  • 유연한 맞춤형 프로세스: 어렵고 복잡한 구조 및 맞춤 벡터를 비롯해 여러분이 선택하는 벡터에서 정확히 필요한 시퀀스 획득
  • 단백질 수율 최대: GeneOptimizer® 소프트웨어로 최적화된 시퀀스 처리가 mRNA 안정성과 전이 효율을 높이며 시퀀스 변형체를 생성합니다.
  • 신속한 합성 및 어셈블리: 표준 턴어라운드 시간은 영업일 10일부터 입니다(시퀀스 길이에 좌우). 가속 옵션도 이용할 수 있습니다.
  • 탁월한 정확성: 모든 맞춤 합성 유전자는 본사의 ISO 9001:2008 인증 품질 관리 시스템에서 서열분석이 이루어집니다. 본사는 시퀀스가 정확히 일치하는 구조만 배송합니다.
  • 경제적: GeneArt® 유전자 합성 서비스 비용은 유전자 합성에 필요한 올리고뉴클레오티드와 분자 생물학 시약 구입 비용과 비슷합니다. 또한 소요 시간도 고려해야 합니다.
  • 효율적: 유전자 합성과 클로닝을 위탁하여 시간과 노동을 절약하고 연구에 집중할 수 있습니다.
GeneArt® 유전자 합성 프로세스
제출된 DNA 시퀀스는 고도의 기술을 갖춘 본사의 과학자팀이 설계하여 필요에 따라 제한효소 부위와 번역 요소를 포함/제외하며 최대의 단백질 생산을 위해 옵션으로 본사의 GeneOptimizer® 소프트웨어를 사용해 최적화됩니다.
최고의 시퀀스 정확성을 갖는 자체 합성 올리고뉴클레오티드는 맞춤 유전자 합성의 구축 블록 역할을 합니다.
유전자는 본사의 GeneAssembler® 프로세스를 사용해 어셈블리되어 산업 규모로 high-throughput 유전자 어셈블리가 가능하고 신속하게 주문을 처리할 수 있습니다. 본사의 GeneObserver® 온라인 추적 시스템을 이용해 여러분의 주문이 본사 합성 프로세스에서 처리되는 상세 정보를 살펴볼 수 있습니다.
결과물은 본사의 표준 클로닝 벡터 중 하나에 클로닝되거나 여러분이 서브클로닝 서비스를 추가하여 맞춤 벡터를 지정할 수 있습니다(추가 비용 부가).
모든 결과물은 시퀀스 검증을 거치며 요청된 시퀀스와 100% 일치하는 것만 배송됩니다. DNA는 원심분리관에 든 5 µg 동결건조 plasmid DNA로 전달됩니다.
품질이 ISO 9001:2008 인증 프로세스로 관리되어 신뢰성과 재현성을 보장합니다. 플라스미드 맵, 시퀀스 정렬, 제한효소 맵 등 상세한 합성 보고서가 각 결과물과 함께 제공됩니다.
연구용으로만 사용 가능합니다. 진단용으로는 사용할 수 없습니다.