Interact Reference Component
Affymetrix 마이크로어레이 분석 제품을 통한 연구의 진전
Thermo Fisher Scientific는 혁신적인 Affymetrix™ 제품, 도구 및 리소스를 제공하여 마이크로어레이 분석을 통한 연구의 진전을 지원합니다. 이러한 접근법이 효과적인 응용 분야로는 식물 및 동물 유전학, 전사체학 등이 있으며 사육, 집단 다양성 및 보존, 형질 분석 등에 대한 기본 연구와 산업적 응용을 포함합니다. 체질적 질환과 암 질환에 대한 세포유전학 연구와 같이 발견 단계에서 임상 연구 및 검증에 이르는 암 연구용으로도 독자적인 솔루션을 제공합니다. Affymetrix 마이크로어레이 분석을 사용하여 인간 유전학 연구 워크플로 활성화를 위한 집단 최적화 및 응용 분야 최적화 유전형 분석 등을 통해 인간의 복잡한 형질에 대한 유전학, 멘델 유전 질환 및 집단 유전학 분야에서도 진전을 이룰 수 있습니다.
주요 제품
마이크로어레이 분석 범주
마이크로어레이는 염색체 삽입, 복제, 삭제 등의 DNA 구조적 변이(SV) 검출을 위해 1차적으로 선택하는 플랫폼입니다.
분자 세포유전학 연구용 마이크로어레이 기반 분석은 고해상도 DNA 복제수 분석이 가능한 전 게놈 범위의 신뢰성 있는 접근법을 제공합니다.
Axiom™ Genotyping Solution은 맞춤형 어레이 또는 기타 다른 기술에 비해 더 많은 분석 모집단을 포함하는 결측값 대체(imputation) 인지 설계를 사용하여 사전 설계된 어레이에 대해 유연한 선택 옵션을 독자적으로 제공합니다.
Affymetrix 농업유전학 유전형 분석 솔루션은 사육자와 연구자에게 식물과 동물의 복잡한 유전 형질을 경제적으로 식별, 검증 및 스크리닝하기 위한 강력하고 다양한 유전형 분석 도구를 제공합니다.
miRNA 발현 프로파일의 변화 측정은 서로 다르게 발현되는 유전자의 생물학적 컨텍스트 해석에 매우 중요합니다.
표현형 이상이 단일 유전자 발현의 변화로 발생하는 경우는 거의 없습니다. 따라서 정상적인 생물학적 질병 과정에 대한 연구에서 포괄적인 발현 프로파일 생성이 매우 중요합니다.
GeneChip Scanner와 같은 기기, 데이터 분석 소프트웨어 및 마이크로어레이 분석 서비스
당사는 고객이 원하는 실험의 계획과 실행을 지원하기 위한 다양한 도구, 리소스, 분석 파일 및 시료 데이터를 제공합니다.
Affymetrix 파트너의 통찰력과 효율적인 서비스를 통해 심도 있는 데이터에 신속하게 액세스할 수 있습니다.
NetAffx 분석 센터
NetAffx™ 분석 센터는 연구자들이 어레이 설계와 주석 정보를 통해 GeneChip 어레이 결과를 바로잡을 수 있도록 지원합니다.
  • 용어 또는 식별자로 프로브 세트 검색
  • 프로브 목록으로 주석 검색
  • BLAST를 사용하여 염기서열에 따라 정렬된 프로브 세트 검색
  • 염기서열과 일치하는 프로브 검색
  • 관심 어레이에 대한 맞춤형 트랙을 포함한 UCSC 브라우저 쿼리
NetAffx 분석 센터 방문