모든 qPCR 요구 사항을 만족하는 TaqMan 분석법
20년 이상의 경험 위에 구축된 Applied Biosystems™ TaqMan™ Assay는 감도 높고, 특이적이고, 사용하기 편리하게 설계되었습니다. 각 분석 솔루션은 고객의 분석이 최고의 성능을 내도록 최적화된 표적 프라이머와 염기서열별 프로브가 포함되어 있습니다. 추가적인 설계, 최적화, 용해 분석은 필요하지 않습니다. 다양한 형태와 종으로 제공되는 새로운 분석 설계가 고객의 모든 연구 요구사항을 충족시키기 위해 지속적으로 추가됩니다. TaqMan 분석법은 모든 Real-Time PCR 응용 분야에 필요한 신뢰성과 성능을 제공합니다.
분석법 검색 도구—내게 맞는 TaqMan Assay 찾기:
Applied Biosystems TaqMan Assay의 유형
TaqMan Gene Expression Assay와 배열 카드 및 플레이트는 23종에 적용할 수 있는 130만 개 이상의 사전 설계된 프라이머/프로브 세트를 제공하는 가장 종합적인 정량적 유전자 표현 분석 세트입니다. 자신만의 맞춤형 TaqMan Gene Expression Assay를 설계할 수도 있습니다.
혁신적인 TaqMan Assay는 microRNA 및 소형 RNA는 물론 pri-miRNA와 긴 비코딩 RNA와 같이 더 긴 비코딩 RNA 전사체에도 적합합니다. Life Technologies는 비코딩 RNA의 발견, 프로파일링, 정량화, 검증, 기능 분석을 위한 제품을 제공합니다.
TaqMan 프로브 기반 화학 기술의 정밀함은 SNP 유전형 분석 연구를 보다 정확하게 만들어 줍니다. 450만 개의 인간 및 생쥐 TaqMan SNP Genotyping Assay 중에서 선택하거나 맞춤형 TaqMan SNP Genotyping Assay를 설계해 보십시오.
약물 대사에서 생물학적으로 중요한 다형성 분석의 경우 당사는 2,700여개의 TaqMan DME Assay를 제공합니다. 이 제품은 221개 약물 대사 효소(DME) 및 약물 전달체 유전자의 조절 요소와 코딩 영역에서 다형성을 검출합니다.
혁명에 가까운 TaqMan Protein Assay를 사용하면 한정된 수량의 배양된 세포에서 단백질 지표를 빠르고 쉽게 식별하고 상대적 정량분석까지 가능합니다. 인간 줄기 세포의 다능성 지표와 조절 단백질에 대한 사전 설계된 분석법 중에서 선택하거나 바이오티닐화된 항체에서 자신만의 분석법을 만들어 보십시오.
SYBR™ Green 믹스는 Real-Time PCR 유전자 발형 응용분야를 위한 충분한 성능과 동시에 유연성을 제공합니다.
Competitive Allele-Specific TaqMan PCR (castPCR™) 기술은 드문 염기서열 변이체의 증폭을 특별히 차단함으로써 일반 염기서열의 백그라운드에서 희귀한 염기서열을 검출하고 정량화합니다. 이 제품은 순환 암 세포에서와 같이 희귀한 돌연변이를 검출하는 뛰어난 능력이 있습니다.
복제수 변이 연구를 위해 당사는 인간, 게놈 수준의 적용 범위, 생쥐, 지표/리포터 검사를 포함한 160만 개의 사전 설계된 TaqMan Copy Number Assay를 제공합니다. Custom 및 Custom Plus TaqMan Copy Number Assay는 표적에 대해 사전 설계된 검사법을 사용할 수 없을 때 이상적입니다.
짧은 동영상을 통해 적합한 TaqMan Gene Expression Assay를 찾는 방법에 대해 알아보십시오. 
맞춤형 TaqMan Assay 제조 & 플레이팅 서비스
염색제 종류나 분석량처럼 해당 연구 분야에 따라 특이적 제조 수정이 필요하거나 특별한 방법으로 플레이팅된 검사를 원할 경우 맞춤형 서비스가 도움이 될 수 있습니다.
자세히 보기