
Invitrogen™ Applications liées: Cell Counting, Viability, & Cryopreservation | Cell Tracing & Tracking | Cell Viability, Proliferation & Function | Cellular Imaging | Pharma & Biopharma | Target-Based ADME⁄Tox Assays
Error lors du chargement de votre contenu!
| Numéro de catalogue |
Choisir votre mod�le de prix
Taille unitaire
|
Prix ({{currency}}) | Disponibilité | Qté | |
|---|---|---|---|---|---|
| {{product.sku}} {{product.sku}} également connu comme {{product.formattedSku}} |
|
— |
| Label or Dye: | FITC (Fluorescein) |
|---|---|
| Chemical Reactivity: | Amine |
| Product Size: | 5 g |
| Shipping Condition: | Room Temperature |
| Numéro de catalogue: | C195 |
| Taille | 100 mg |
| Prix | EUR 253.00 |
| Ajouter aux favoris | |
| Numéro de catalogue: | C481 |
| Taille | 100 mg |
| Prix | EUR 238.00 |
| Ajouter aux favoris | |
| Numéro de catalogue: | F1300 |
| Taille | 1 g |
| Prix | EUR 156.00 |
| Ajouter aux favoris | |