
Invitrogen™ Applications liées: Labeling Chemistry | Protein Labeling & Crosslinking
Error lors du chargement de votre contenu!
| Numéro de catalogue |
Choisir votre mod�le de prix
Taille unitaire
|
Prix ({{currency}}) | Disponibilité | Qté | |
|---|---|---|---|---|---|
| {{product.sku}} {{product.sku}} également connu comme {{product.formattedSku}} |
|
— |
| Chemical Reactivity: | Thiol |
|---|---|
| Label or Dye: | FITC (Fluorescein) |
| Product Size: | 25 mg |
| Shipping Condition: | Room Temperature |
| Numéro de catalogue: | I30451 |
| Taille | 25 mg |
| Prix | EUR 420.00 |
| Ajouter aux favoris | |
| Numéro de catalogue: | O6010 |
| Taille | 5 mg |
| Prix | EUR 317.00 |
| Ajouter aux favoris | |
| Numéro de catalogue: | D2004 |
| Taille | 25 mg |
| Prix | EUR 343.00 |
| Ajouter aux favoris | |