Applications liées: Protein Assays and Analysis
Error lors du chargement de votre contenu!
| Numéro de catalogue |
Choisir votre mod�le de prix
Taille unitaire
|
Prix ({{currency}}) | Disponibilité | Qté | |
|---|---|---|---|---|---|
| {{product.sku}} {{product.sku}} également connu comme {{product.formattedSku}} |
|
— |
| Mode of Transfer: | Dry |
|---|---|
| Gel Compatibility: | Bolt™ Bis-Tris Plus Gels, E-PAGE™ Gels, Novex® Midi Gels, Novex® Mini Gels, NuPAGE® Gels |
| Running Dimension: | Horizontal |
| For Use With (Equipment): | iBlot™ |
| Product Line: | iBlot™ |
| Product Size: | 1 device |
| Numéro de catalogue: | NP0321BOX |
| Taille | 10 gels (1 box) |
| Prix | EUR 177.00 |
| Ajouter aux favoris | |
| Numéro de catalogue: | IB23001 |
| Taille | 10 stacks |
| Prix | EUR 151.00 |
| Ajouter aux favoris | |
| Numéro de catalogue: | EI0001 |
| Taille | 1 unit |
| Prix | EUR 640.00 |
| Ajouter aux favoris | |