
Invitrogen™ Applications liées: Protein Expression
Error lors du chargement de votre contenu!
| Numéro de catalogue |
Choisir votre mod�le de prix
Taille unitaire
|
Prix ({{currency}}) | Disponibilité | Qté | |
|---|---|---|---|---|---|
| {{product.sku}} {{product.sku}} également connu comme {{product.formattedSku}} |
|
— |
| Vector Type: | pDEST, pET |
|---|---|
| Cloning Method: | Restriction Enzyme ⁄ MCS |
| Promoter: | T7 |
| Protein Tag or Fusion: | His Tag (6x) |
| Antibiotic Resistance (Bacterial): | Ampicillin (AmpR) |
| Constitutive or Inducible System: | Inducible |
| Inducing Agent: | IPTG |
| Product Line: | Champion™ |
| Product Size: | 10 µg |
| Selection Agent (Eukaryotic): | None |
| Numéro de catalogue: | 10687010 |
| Taille | 20 mL |
| Prix | EUR 254.00 |
| Ajouter aux favoris | |
| Numéro de catalogue: | 12536017 |
| Taille | 6 µg |
| Prix | EUR 255.00 |
| Ajouter aux favoris | |
| Numéro de catalogue: | NP0001 |
| Taille | 500 mL |
| Prix | EUR 79.50 |
| Ajouter aux favoris | |