AnaeroPack™ 2.5L Rectangular Jar
Thermo Scientific™  Applications liées: Microbiological Incubators Environmental Chambers
Mitsubishi™ AnaeroPack 2.5L Rectangular Jar is an anaerobic jar with easy-close lid.
Error lors du chargement de votre contenu!
  Numéro de catalogue Prix ({{currency}}) Disponibilité Qté
{{product.sku}}
également connu comme {{product.formattedSku}} 
{{product.availability.message}} Ajouter au panier
{{addItemToList.successMessage}} {{addItemToList.listName}}
Introducing shared lists
Haut de la page
Description
  • Holds 12 standard plates
Documents
Manuels et protocoles