
Invitrogen™ Applications liées: Labeling Chemistry | Protein Labeling & Crosslinking
Error lors du chargement de votre contenu!
| Numéro de catalogue |
Choisir votre mod�le de prix
Taille unitaire
|
Prix ({{currency}}) | Disponibilité | Qté | |
|---|---|---|---|---|---|
| {{product.sku}} {{product.sku}} également connu comme {{product.formattedSku}} |
|
— |
| Chemical Reactivity: | Thiol |
|---|---|
| Label or Dye: | Rhodamine Isomers, TMR (Tetramethylrhodamine) |
| Product Size: | 5 mg |
| Shipping Condition: | Room Temperature |
| Numéro de catalogue: | D12345 |
| Taille | 10 x 3 mL |
| Prix | EUR 82.75 |
| Ajouter aux favoris | |
| Numéro de catalogue: | A20347 |
| Taille | 1 mg |
| Prix | EUR 380.00 |
| Ajouter aux favoris | |
| Numéro de catalogue: | A11094 |
| Taille | 500 µL |
| Prix | EUR 432.00 |
| Ajouter aux favoris | |